Beskrivning
- Håll en pålitlig tillgång på hushållspapper med denna högkapacitetsrulle – perfekt för toaletter med flitig användning.
- Säkerställ god handhygien och skär bort avfall – dessa snabbtorkande, tårresistenta pappershanddukar kan delas ut en i taget.
- Förbättra gästupplevelsen – dessa mjuka och starka pappershanddukar erbjuder hög komfort vid torkning av händerna.
- Minska din miljöpåverkan – dessa Tork pappershanddukar är certifierade av EU Ecolabel.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Pappershandduk |
| Längd (engelska) | 109.36 yd. |
| Längd (metrisk) | 100 m |
| Bredd (engelska) | 8,27 tum |
| Bredd (metrisk) | 21 cm |
| Material | papper |
| Certifikat och efterlevnad | FSC MIX Kredit, EU-ekomärke, FSC Chain of Custody, BRC-IoP, EMAS, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001 |
| Färg | Vitt |
| Förpackningsmängd | 6/Cs. |
| Lager | 2-ply |
| Visa mer |