Läs mer
Corning™ Matribot™ Bioprinter med startpaket
Produktkod. 17750789 Handla allt Corning Produkter
Change view
Visa:
3 tums LCD
Produktkod. Visa
17750789 3 tums LCD
1 options
Produktkod. 17750789 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 6150
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Matribot™ Bioprinter har ett temperaturkontrollerat skrivhuvud och isolerade munstycken, vilket gör att användaren kan dispensera och skriva ut med temperaturkänsliga hydrogeler utan kylblock, ishinkar eller kylrum. Paketet innehåller tillbehör för att komma igång.
  • Dispensera och skriv ut med temperaturkänsliga hydrogeler utan kylblock, ishinkar eller kylrum, samt hydrogeler som kräver rumstemperatur
  • Använder en sprutbaserad extruderingsplattform med ett temperaturkontrollerat skrivhuvud och isolerade munstycken
  • Utskriftsplattform som kan värmas upp
  • LED UV-system för härdning
  • Kompakt design som är lätt att rengöra
  • Kalibrera automatiskt eller manuellt
  • Programvaran accepterar STL-, OBJ- eller AMF-filer och stöder båda operativsystemen Windows™ (XP 32 bitar/7+) eller macOS X (10.6 64-bitar/10.7+)
  • Innehåller användarvänlig Corning™ DNA Studio-programvara
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Bioprinter
Amperage 6,67 A
Kommunikationsportar USB och SD-kort
Visa 3 tums LCD
Modell Matribot™ Bioprinter
För användning med (applikation) Skriva ut – Temperaturkänsliga hydrogeler
Inkluderar Strömförsörjning 24 V (1); Nätsladd EU V-lås, 2 m (1); Nätsladd USA V-lås, 2 m (1); USB-kabel A hane till B hane 1,8 m (1); SD-kort 32 GB (1); Termisk isolator för standardmunstycken (1), Termisk isolator för munstycken till mikroplattor med 384-brunnar (1); Ytsond (1); Verktygskit till förebyggande underhåll (1); Sprutor 2,7 ml med Corning™ Start Sacrificial-bläck (10); Sterila sprutor 3 ml (5); Koniska bioprintmunstycken med hög precision, 22 G, icke-sterila (50); Koniska bioprintmunstycken med hög precision, 25 G, icke-sterila (50); Koniska bioprintmunstycken med hög precision, 27 G, icke-sterila (50); Petriskål (1)
Temperaturområde (engelska) 59 °F till 86 °F
Temperaturområde (metriskt) 15 °C till 30 °C
Vikt (engelska) 44 lb.
Vikt (metrisk) 20 kg
Spänning 24 V