Läs mer
Corning™ Matrigel™ Matrix-3D-platta, 384-brunnar
GREENER_CHOICE
Produktkod. 17223494
Change view
Färg:
Svart
Vitt, Klart
Antal per förpackning:
1
5
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Antal per förpackning
17223494 Svart 5
17233494 Vitt, Klart 5
17243494 Vitt, Klart 1
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17223494 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 356256
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Corning™ Matrigel™ Matrix är ett solubiliserat basalmembranpreparat extraherat från Engelbreth-Holm-Swarm (EHS) mussarkom. Den har ett format med hög genomströmning som kan användas för läkemedelsupptäckt med 3D-cellkulturer som organoider, sfäroider eller tumöroider.
  • Ett förbestruket format med hög genomströmning som innehåller Matrigel™ och kan användas för läkemedelsupptäcktstillämpningar med 3D-cellkulturer som organoider, sfäroider eller tumöroider
  • Extraherad från Engelbreth-Holm-Swarm (EHS) mussarkom, en tumör rik på extracellulära matrisproteiner, inklusive laminin (en huvudkomponent), kollagen IV, heparinsulfatproteoglykaner, entactin/nidogen och ett antal tillväxtfaktorer
  • Varje lot verifieras för intraplatekonsistens
  • Testad och funnit negativ för förekomst av bakterier och svampar
  • Enkelt och bekvämt som Matrigel™ är fördispenserad i varje brunn
  • Format ger konsistens inom plattan
  • Tillåter sandwich/overlay och inbäddade 3D-applikationsarbetsflöden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Streckkod Ingen streckkod
Breaapart Nej
Lock Med lock
Innehåll och lagring Förvara vid -20 °C
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Färg Svart
Disponibel Engångsbruk
Material Polystyren
Antal Wells 384
Ytbehandling Matrigel Matris
Well Shape Platt botten (F-brunn)
Dnase Free Nej
För användning med (applikation) 3D cellkultur
Kompatibilitet med hög genomströmning Ja
Inkluderar Riktlinjer för användning
nr per ärende 1
Antal per förpackning 5
Regulatorisk status RUO
Kantad Nej
RNase fri Nej
Kjol färg Svart med klar botten