Läs mer
Corning™ Matrigel™ Matris för organoid kultur
BIOPHARMA
Produktkod. 16491434
Change view
Kvantitet:
10 ml
Produktkod. Kvantitet
16491434 10 ml
1 options
Produktkod. 16491434 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 356255
Spara upp till 60% på mikrobiologi
Använd kampanjkoden 28004
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Corning™ Matrigel™ Matrix for Organoid Culture är ett solubiliserat basalmembranpreparat som har optimerats för organoidkultur.
Corning extracellular matrices (ECM) gör det möjligt för forskare att härma in vivo-miljöer för 2D- och 3D-cellodlingstillämpningar.
Corning Matrigel matrix är ett solubiliserat basalmembranpreparat extraherat från Engelbreth-Holm-Swarm (EHS) mussarkom, en tumör rik på extracellulära matrixproteiner, inklusive Laminin (en huvudkomponent), kollagen IV, heparansulfatproteoglykaner, entactin/nidogen, och ett antal tillväxtfaktorer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration Mycket beroende
Produkttyp Stamcellsmedia
För användning med (applikation) Organoid kultur och arbetsflöde
Kvantitet 10 ml
Källa Engelbreth-Holm-Swarm (EHS) mustumör
Innehåll och lagring -20 °C