Läs mer
Matrine 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Matrine |
| CAS | 519-02-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | Matrine |
| Frakt skick | +20°C |
| Molekylformel | C15 H24 N2 O |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | 1H,5H,10H-Dipyrido[2,1-f:3',2',1'-ij][1,6]naphthyridin-10-one, dodecahydro-, (7aS,13aR,13bR,13cS)-, Matridin-15-one, Matrine (6CI,7CI,8CI), (+)-Matrine, (7aS,13aR,13bR,13cS)-Dodecahydro-1H,5H,10H-dipyrido[2,1-f:3',2',1'-ij][1,6]naphthyridin-10-one, NSC 146051, NSC 318810, Vegard, α-Matrine |
| InChI formel | InChI=1S/C15H24N2O/c18-14-7-1-6-13-12-5-3-9-16-8-2-4-11(15(12)16)10-17(13)14/h11-13,15H,1-10H2/t11-,12+,13+,15-/m0/s1 |
| LEDER | O=C1CCC[C@@H]2[C@H]3CCCN4CCC[C@@H](CN12)[C@@H]34 |
| Visa mer |