Läs mer
(+)-Matrine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Matrine |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H24N2O/c18-14-7-1-6-13-12-5-3-9-16-8-2-4-11(15(12)16)10-17(13)14/h11-13,15H,1-10H2/t11-,12+,13+,15-/m0/s1 |
| Formel vikt | 248.1889 |
| Procent renhet | >95% |