Läs mer
Thermo Scientific™ Matrix™ 0,64 ml skruvtoppsrör i streckkodade låsställ
BIOPHARMA
Product Code. 15543724
Change view
Click to view available options
Produkttyp:
Skruva Top Tube
Skruvtopp med vit lapp
Färg:
Bärnsten
Klart
Stängningsfärg:
Blått
Färglös
Grön
Gult
Ingår ej
Lila
Rosa
Rött
Vitt
Unit Size:
Paket med 480
Paket med 5
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Produkttyp Färg Stängningsfärg Unit Size
15543724 Skruva Top Tube Klart Gult Paket med 480
11912131 Skruva Top Tube Klart Rosa Paket med 480
15553724 Skruva Top Tube Klart Ingår ej Paket med 480
15523724 Skruva Top Tube Klart Rött Paket med 480
15503724 Skruva Top Tube Klart Grön Paket med 480
15400004 Skruva Top Tube Klart Färglös Paket med 480
15523734 Skruva Top Tube Bärnsten Ingår ej Paket med 480
15533724 Skruva Top Tube Klart Vitt Paket med 480
15593714 Skruva Top Tube Klart Blått Paket med 480
15513724 Skruva Top Tube Klart Lila Paket med 480
15573714 Skruva Top Tube Bärnsten Rött Paket med 480
15504840 Skruva Top Tube Bärnsten Rött Paket med 5
15583714 Skruvtopp med vit lapp Klart Färglös Paket med 480
15563724 Skruvtopp med vit lapp Klart Ingår ej Paket med 480
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Product Code. 15543724 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 3744YELBR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6540.00 SEK
    5980.50 SEK / Paket med 480
    Save 559.50 SEK
    8% Av
View all promotions
I lager
Add to basket
Edge
Add to basket
Få tillförlitlig provspårning vid låga temperaturer, inklusive flytande kväve i ångfas med dessa 0,5 ml ScrewTop-rör i streckkodade spärrställ.
Förvara prover säkert vid låga temperaturer, inklusive flytande kväve i ångfasen med Thermo Scientific™ Matrix™ 0,64 ml ScrewTop-rör i streckkodade låsställ. Rören är gjutna av medicinska hårder och har en permanent, högkontrast 2D-streckkod. Dessa rör är packade i våra Barcoded Latch Racks som har en linjär streckkod, 2D-streckkod och mänskligt läsbar rackidentifiering på tre sidor av stället. Använd i kombination med Thermo Scientific streckkodsläsare, arrayers och capping-utrustning. 2D-skruvtoppsrören uppfyller en rad manuella och automatiserade långtidslagringsbehov; Streckkodade ställ gör det också enkelt att spåra stället.
Pålitligt provskydd
  • Rören är konstruerade av ny klass VI polypropen av medicinsk kvalitet
  • ScrewTop-lock har en mjuk silikonpackning som anpassar sig till matchande ytor för att säkerställa provkonservering
  • Ställen är gjorda av robust ABS för att skydda rören vid fall
  • ScrewTop-rör är kompatibla med förvaring ner till -196 °C
Säker spårning
  • Permanent, unik streckkod för 2D-rör är laseretsad på botten av varje rör
  • Ställen har linjär streckkod, läsbart ID och 2D-streckkod för ultimat provspårning
  • 2D streckkod på tuber låter dig skanna och avkoda tuber på en gång utan att ta bort dem från racket, och gör att data kan associeras med varje tub
  • Rör och ställ är kompatibla med Thermo Scientific™ VisionMate™ läsare
Överlägset lagringsformat
  • Spärrställ i ANSI-format maximerar lagringsutrymmet och är kompatibla med flerkanaliga manuella pipetter eller automatiserad vätskehanteringsutrustning
  • Flera kapslings-/avlockningsalternativ tillgängliga för att manipulera ett enda rör, 8 rör eller 96 rör samtidigt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Färg Klart
Stängningsfärg Gult
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Kapacitet (metrisk) 0.64 mL
Bottenform Konisk
Material Polypropen (medicinsk kvalitet)
Förpackning 5 spärrställ med 96 rör
Streckkod Rörstreckkod: Icke-proprietär, 12x12 datamatris med ECC200 inbyggd felkorrigering; Rack streckkod: 2D-datamatris; Linjär EAN-kod 128; Människoläsbar
Produktlinje Matris
Sterilitet Sterila
Förslutning ingår Ja
Stängningsmaterial Virgin Class VI Medical Grade Polypropylen med Virgin Class VI Medical Grade Silikon O-ring
Kapacitet (engelska) 0,0216 fl oz.
Lämplig för ändamålet Steril& PCR-klar
Produkttyp Skruva Top Tube