Läs mer
Thermo Scientific™ Matrix™ 0,5 ml ScrewTop-rör i streckkodade spärrställ
GREENER_CHOICE
Produktkod. 15583714
Produkttyp:
Skruva Top Tube
Skruvtopp med vit lapp
Färg:
Bärnsten
Klart
Stängningsfärg:
Blått
Färglös
Grön
Gult
Ingår ej
Lila
Rosa
Rött
Vitt
Lämplig för ändamålet:
Steril& PCR-klar
Förpackningsstorlek:
Paket med 480
Produktkod. 15583714
Brand: Thermo Scientific™ 3744WPBR
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Få tillförlitlig provspårning vid låga temperaturer, inklusive flytande kväve i ångfas med dessa 0,5 ml ScrewTop-rör i streckkodade spärrställ.
Förvara prover säkert vid låga temperaturer, inklusive flytande kväve i ångfas med Thermo Scientific™ Matrix™ 0,5 ml ScrewTop-rör i streckkodade spärrställ. Rören är gjutna av hartser av medicinsk kvalitet och har en permanent 2D-streckkod med hög kontrast. Dessa rör är förpackade i våra streckkodade spärrställ som har en linjär streckkod, 2D-streckkod och läsbar rackidentifiering på tre sidor av stället. Använd i kombination med Thermo Scientific streckkodsläsare, arrayers och lockutrustning. 2D-skruvtoppsrören möter en rad manuella och automatiserade långtidslagringsbehov; streckkodade ställ gör det enkelt att spåra stället också.
Pålitligt provskydd
  • Rören är konstruerade av ny klass VI polypropen av medicinsk kvalitet
  • ScrewTop-lock har en mjuk silikonpackning som anpassar sig till matchande ytor för att säkerställa provkonservering
  • Ställen är gjorda av robust ABS för att skydda rören vid fall
  • ScrewTop-rör är kompatibla med förvaring ner till -196 °C
Säker spårning
  • Permanent, unik streckkod för 2D-rör är laseretsad på botten av varje rör
  • Ställen har linjär streckkod, läsbart ID och 2D-streckkod för ultimat provspårning
  • 2D streckkod på tuber låter dig skanna och avkoda tuber på en gång utan att ta bort dem från racket, och gör att data kan associeras med varje tub
  • Rör och ställ är kompatibla med Thermo Scientific™ VisionMate™ läsare
Överlägset lagringsformat
  • Spärrställ i ANSI-format maximerar lagringsutrymmet och är kompatibla med flerkanaliga manuella pipetter eller automatiserad vätskehanteringsutrustning
  • Flera kapslings-/avlockningsalternativ tillgängliga för att manipulera ett enda rör, 8 rör eller 96 rör samtidigt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Klart
Produkttyp Skruvtopp med vit lapp
Stängningsfärg Färglös
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Kapacitet (metrisk) 0.64 mL
Bottenform V-botten
Material Polypropen (medicinsk kvalitet)
Förpackning 5 spärrställ med 96 rör
Streckkod Rörstreckkod: Icke-proprietär, 12x12 datamatris med ECC200 inbyggd felkorrigering; Rack streckkod: 2D-datamatris; Linjär EAN-kod 128; Människoläsbar
Produktlinje Matrix
Sterilitet Sterila
Förslutning ingår Ja
Stängningsmaterial Virgin Class VI Medical Grade Polypropylen med Virgin Class VI Medical Grade Silikon O-ring
Kapacitet (engelska) 0.0216 fl oz.
Lämplig för ändamålet Steril& PCR-klar