Läs mer
Thermo Scientific™ Matrix™ 1,0 mL ScrewTop-rör i streckkodade spärrställ
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 15583694
Change view
Produkttyp:
Skruva Top Tube
Skruvtopp med vit lapp
Färg:
Bärnsten
Klart
Stängningsfärg:
Blått
Färglös
Grön
Gult
Ingår ej
Lila
Rött
Vitt
Förpackningsstorlek:
Paket med 480
Paket med 5
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp Färg Stängningsfärg Förpackningsstorlek
15583694 Skruva Top Tube Klart Färglös Paket med 480
15553704 Skruva Top Tube Klart Vitt Paket med 480
15513704 Skruva Top Tube Klart Blått Paket med 480
15573704 Skruva Top Tube Klart Ingår ej Paket med 480
15533704 Skruva Top Tube Klart Lila Paket med 480
15523704 Skruva Top Tube Klart Grön Paket med 480
15504830 Skruva Top Tube Bärnsten Rött Paket med 5
15503704 Skruva Top Tube Bärnsten Rött Paket med 480
15543704 Skruva Top Tube Klart Rött Paket med 480
15543714 Skruva Top Tube Bärnsten Ingår ej Paket med 480
15563704 Skruva Top Tube Klart Gult Paket med 480
15593694 Skruvtopp med vit lapp Klart Färglös Paket med 480
15583704 Skruvtopp med vit lapp Klart Ingår ej Paket med 480
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Produktkod. 15583694 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 3741BR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6270.00 SEK
    5107.79 SEK / Paket med 480
    Save 1162.21 SEK
    18% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Spåra dina prover enkelt vid låga temperaturer, inklusive flytande kväve i ångfas med 1,0 ml ScrewTop-rör i streckkodade spärrställ.
Förvara prover säkert vid låga temperaturer, inklusive flytande kväve i ångfas med dessa 1,0 mL ScrewTop-rör i streckkodade spärrställ. Rören är gjutna av hartser av medicinsk kvalitet och har en permanent 2D-streckkod med hög kontrast. Dessa rör är förpackade i våra streckkodade spärrställ som har en linjär streckkod, 2D-streckkod och läsbar rackidentifiering på tre sidor av stället. Använd i kombination med Thermo Scientific streckkodsläsare, arrayers och lockutrustning. 2D-skruvtoppsrören möter en rad manuella och automatiserade långtidslagringsbehov; streckkodade ställ gör det enkelt att spåra stället också.
Pålitligt provskydd
  • Rören är konstruerade av ny klass VI polypropen av medicinsk kvalitet
  • ScrewTop-lock har en mjuk silikonpackning som anpassar sig till matchande ytor för att säkerställa provkonservering
  • Ställen är gjorda av robust ABS för att skydda rören vid fall
  • ScrewTop-rör är kompatibla med förvaring ner till -196 °C
Säker spårning
  • Permanent, unik streckkod för 2D-rör är laseretsad på botten av varje rör
  • Ställen har linjär streckkod, läsbart ID och 2D-streckkod för ultimat provspårning
  • 2D streckkod på tuber låter dig skanna och avkoda tuber på en gång utan att ta bort dem från racket, och gör att data kan associeras med varje tub
  • Rör och ställ är kompatibla med Thermo Scientific™ VisionMate™ läsare
Överlägset lagringsformat
  • Spärrställ i ANSI-format maximerar lagringsutrymmet och är kompatibla med flerkanaliga manuella pipetter eller automatiserad vätskehanteringsutrustning
  • Flera kapslings-/avlockningsalternativ tillgängliga för att manipulera ett enda rör, 8 rör eller 96 rör samtidigt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Klart
Stängningsfärg Färglös
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Kapacitet (metrisk) 1.0 mL
Bottenform Konisk
Material Polypropen (medicinsk kvalitet)
Förpackning 5 spärrställ med 96 rör
Streckkod Rörstreckkod: Icke-proprietär, 12x12 datamatris med ECC200 inbyggd felkorrigering; Rack streckkod: 2D-datamatris; Linjär EAN-kod 128; Människoläsbar
Produktlinje Matris
Sterilitet Sterila
Förslutning ingår Ja
Stängningsmaterial Virgin Class VI Medical Grade Polypropylen med Virgin Class VI Medical Grade Silikon O-ring
Kapacitet (engelska) 0,0338 fl oz.
Lämplig för ändamålet Steril& PCR-klar
Produkttyp Skruva Top Tube
Gröna funktioner ACT Ecolabel (Guld)