Läs mer
Thermo Scientific™ Matrix™ 2D-streckkodade 12mL förvaringsrör med skruvtopp
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10171773
Change view
Förpackning:
4 ställ med 24 rör
Bulk, 100 Tubes
Ställ
Förslutningstyp:
Ingår ej
Screw Cap
Skruvlock
Sterilitet:
Icke-steril
Non-sterile
Sterila
Lämplig för ändamålet:
PCR-redo
Steril& PCR-klar
Sterile and PCR Ready
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 384
Paket med 96
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Förpackning Förslutningstyp Sterilitet Lämplig för ändamålet unitSize
10171773 4 ställ med 24 rör Ingår ej Sterila Steril& PCR-klar Paket med 96
10611924 Bulk, 100 Tubes Screw Cap Non-sterile Sterile and PCR Ready Paket med 100
11912151 Ställ Skruvlock Icke-steril PCR-redo Paket med 384
10630224 4 ställ med 24 rör Skruvlock Sterila Steril& PCR-klar Paket med 96
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10171773 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 3778
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Aktivera säker och säker spårning av dina värdefulla prover med dessa 2D-streckkodade 12 ml förvaringsrör med skruvlock, den perfekta lösningen för lagring av stora volymer.
Aktivera säker, säker spårning av dina värdefulla prover med Thermo Scientific™ Matrix™ 2D streckkodade 12mL förvaringsrör med skruvtopp, den perfekta lösningen för lagring av stora volymer, inklusive kliniska prover, pulver, vävnad och växtmaterial. Vårt team har ett starkt rykte för att stödja både utrustning och förbrukningsvaror och kan demonstrera enkla sätt att förbättra effektiviteten och spåra prover i ditt laboratorium med hjälp av hela vårt utbud av Thermo Scientific 2D-streckkodade lagringsrör och streckkodsläsare.
Funktioner
Säker spårning:
  • Laseretsad 2D-streckkod på botten av varje tub gör att du kan skanna och avkoda tuber på en gång utan att ta bort dem från racket; gör att data kan associeras med varje rör
  • Thermo Scientific™ VisionMate™ Lite eller VisionMate Trådlös kan användas för att läsa enstaka rör, eller VisionMate HighSpeed kan användas för att avkoda ett helt rack med rör direkt
  • Tube kan skannas in i en databas eller spårningssystem eller integreras via ActiveX teknologi
Överlägsen lagringsformat:
  • Levereras i mikroplattfotavtrycksställ för att lagra fler prover i mindre frysutrymme
  • Kompatibel med Matrix Electronic EXP Pipetter
  • Låsande ställlock för säker förvaring av prover
  • Rackbas och tubdesign för att förhindra att tuben snurrar i stativet vid avlockning
  • Solid konstruktion i ett stycke som möjliggör förvaring ner till kryogena temperaturer
Strikt kvalitetskontroll:
  • Varje 2D-streckkod skannas för läsbarhet och kontrolleras mot en fullständig databas med alla tidigare 2D-streckkoder för att säkerställa att det inte finns några dubbletter över hela Thermo Scientific Matrix linje av förvaringsrör
  • Varje rör är 100 % läckagetestat för att säkerställa rörets integritet och provsäkerhet
  • Inbyggd felkorrigering säkerställer att streckkoder aldrig läses fel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Skruva Top Tube
Kapacitet (metrisk) 12 mL
Material Polypropen, Polykarbonat
Förpackning 4 ställ med 24 rör
Streckkod 2D streckkod
Produktlinje Matrix
Sterilitet Sterila
Kapacitet (engelska) 0,4057 fl oz.
Förslutningstyp Ingår ej
Lämplig för ändamålet Steril& PCR-klar