Läs mer
Thermo Scientific™ Matrix™ 2D-streckkodade 12mL förvaringsrör med skruvtopp
Beskrivning
Aktivera säker, säker spårning av dina värdefulla prover med Thermo Scientific™ Matrix™ 2D streckkodade 12mL förvaringsrör med skruvtopp, den perfekta lösningen för lagring av stora volymer, inklusive kliniska prover, pulver, vävnad och växtmaterial. Vårt team har ett starkt rykte för att stödja både utrustning och förbrukningsvaror och kan demonstrera enkla sätt att förbättra effektiviteten och spåra prover i ditt laboratorium med hjälp av hela vårt utbud av Thermo Scientific 2D-streckkodade lagringsrör och streckkodsläsare.
Funktioner
Säker spårning:
- Laseretsad 2D-streckkod på botten av varje rör gör att du kan skanna och avkoda rör samtidigt utan att ta bort dem från stället; tillåter att data kopplas till varje rör
- Thermo Scientific™ VisionMate™ Lite eller VisionMate trådlöst kan användas för att läsa enskilda rör, eller VisionMate så kan HighSpeed användas för att avkoda ett helt rack med rör omedelbart
- Tuben kan skannas in i en databas eller spårningssystem eller integreras via ActiveX teknik
Överlägset lagringsformat:
- Levereras i mikroplattavtrycksställ för att förvara fler prover i mindre frysutrymme
- Kompatibla med matriselektroniska EXP pipetter
- Låsbart racklock för säker förvaring av prover
- Rackbas och rördesign för att förhindra att röret snurrar i racket vid avstängning
- Solid, enhetlig konstruktion som möjliggör lagring ner till kryogena temperaturer
Strikt kvalitetskontroll:
- Varje 2D-streckkod skannas för läsbarhet och kontrolleras mot en fullständig databas med alla tidigare 2D-streckkoder för att säkerställa att det inte finns några dubbletter över hela Thermo Scientific Matrix lagringsrörslinjen
- Varje rör är 100 % läckagetestat för att säkerställa rörets integritet och provsäkerhet
- Inbyggd felkorrigering säkerställer att streckkoder aldrig blir fellästa
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 12 mL |
| Material | Polypropen |
| Förpackning | Bulk, 100 tuber |
| Streckkod | 2D-streckkod |
| Produktlinje | Matris |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Förslutning ingår | Ja |
| Kapacitet (engelska) | 0,4057 fl oz. |
| Förslutningstyp | Skruvlock |
| Lämplig för ändamålet | Sterilt och PCR-klart |
| Visa mer |