Läs mer
Thermo Scientific™ Matrix™ 2D-streckkodade 12mL förvaringsrör med skruvtopp
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-4526108
Förpackning:
4 ställ med 24 rör
Bulk, 100 Tubes
Ställ
Förslutningstyp:
Ingår ej
Screw Cap
Skruvlock
Sterilitet:
Icke-steril
Non-sterile
Sterila
Lämplig för ändamålet:
PCR-redo
Steril& PCR-klar
Sterile and PCR Ready
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 384
Paket med 96
Produktkod. 10611924
Brand: Thermo Scientific™ 3770
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Aktivera säker och säker spårning av dina värdefulla prover med dessa 2D-streckkodade 12 ml förvaringsrör med skruvlock, den perfekta lösningen för lagring av stora volymer.
Aktivera säker, säker spårning av dina värdefulla prover med Thermo Scientific™ Matrix™ 2D streckkodade 12mL förvaringsrör med skruvtopp, den perfekta lösningen för lagring av stora volymer, inklusive kliniska prover, pulver, vävnad och växtmaterial. Vårt team har ett starkt rykte för att stödja både utrustning och förbrukningsvaror och kan demonstrera enkla sätt att förbättra effektiviteten och spåra prover i ditt laboratorium med hjälp av hela vårt utbud av Thermo Scientific 2D-streckkodade lagringsrör och streckkodsläsare.
Features: 
Secure Tracking:
  • Laser-etched 2D barcode on the bottom of each tube allows you to scan and decode tubes at once without removing them from the rack; allows data to be associated with each tube
  • Thermo Scientific™ VisionMate™ Lite or VisionMate Wireless can be used to read single tubes, or the VisionMate HighSpeed can be used to decode an entire rack of tubes instantly
  • Tube can be scanned into a database or tracking system or integrate via ActiveX technology
Superior Storage Format:
  • Supplied in microplate footprint rack to store more samples in less freezer space
  • Compatibile with Matrix Electronic EXP Pipettes
  • Locking rack lid for secure storage of samples
  • Rack base and tube design to prevent the tube from spinning in the rack when decapping
  • Solid, one-piece construction that enables storage down to cryogenic temperatures
Stringent Quality Control:
  • Every 2D barcode is scanned for readability and checked against a full database of all previous 2D barcodes to ensure there are zero duplicates across the entire Thermo Scientific Matrix line of storage tubes
  • Each tube is 100% leak tested to ensure tube integrity and sample security
  • Built-in error correction ensures that barcodes will never be misread
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Screw Top Tube
Kapacitet (metrisk) 12 mL
Material Polypropylene
Förpackning Bulk, 100 Tubes
Streckkod 2D Barcode
Produktlinje Matrix™
Sterilitet Non-sterile
Förslutning ingår Yes
Kapacitet (engelska) 0.4057 fl oz.
Förslutningstyp Screw Cap
Lämplig för ändamålet Sterile and PCR Ready