Läs mer
Thermo Scientific™ Matrix™ 2D streckkodade klara polypropen förvaringsrör med öppen topp och installerad DuraSeal septumtätning
Description
Lagra, spåra och få tillgång till prover enkelt med Thermo ScientificTM MatrixTM 2D Barcoded Clear Open-Top Storage Tubs med DuraSeal Septum installerat. Den permanent installerade DuraSeal septum ger enkel åtkomst till rörets innehåll och möjliggör långtidsförvaring vid temperaturer ner till -150 °C. Den patenterade streckkodsprocessen producerar en permanent 2D-streckkod med hög kontrast som erbjuder maximal tillförlitlighet och spårbarhet av sammansatta, biologiska och genomiska prover.
Spårning:
- En permanent bunden, unik 2D streckkod är laseretsad på basen av varje Matrix 2D streckkodslagringsrör för att säkert identifiera och spåra prover
- Motsvarar ett laboratoriums genomströmningsbehov, Thermo Scientific™ VisionMate™ 2D streckkodsläsare avkodar omedelbart varje tubs 2D streckkod
- Ett utbud av VisionMate 2D streckkodsläsare är tillgängliga för att möta dina applikationer och behov.
- Skanna in tuben i valfri applikation eller databas, eller integrera med olika metoder
- VisionMate Systemen är tillräckligt flexibla för att låta 2D-streckkodsdata integreras i olika applikationer, databaser och automatiserade system
- När provdata har lagrats kan användaren skanna röret med databasen
- Spårningssystemet inkluderar en sökfunktion för att omedelbart få tillgång till provinformation och identifiera innehållet i varje lagringsrör
Överlägsen design för förvaringsställ:
- Matrix 96-format 2D-streckkodade lagringsrör finns tillgängliga i ett egenutvecklat specialdesignat, stapelbart, mikroplattfotavtryck
- Spärrställ sparar värdefullt utrymme i din frys, kyl, blandningsförråd eller på bänkskivan
- Låsstativets design möjliggör manuell flerkanalig pipettåtkomst till 2D-rör och eliminerar risken för kontaminering med lockdesign som inte kommer i kontakt med bänkskivan
- Spärrstativets lock kan lyftas robotiskt för 2D-rörtillgång med automatiserade vätskehanteringssystem och högkapacitetsapplikationer
Strikt kvalitetskontroll:
- Varje lagringsrör med streckkod i 2D skannas för att garantera läsbarhet
- Varje kod kontrolleras mot en fullständig databas med alla tidigare tilldelade 2D-koder för att säkerställa noll dubbletter över hela raden av Matrix 2D-streckkodade lagringsrör
Lagringsspårningslösningar för alla laboratorier:
- Anpassade 2D-kodningsalternativ är tillgängliga för att möta ditt laboratoriums individuella databas eller spårningskrav
- 2D-lagringsrör är kompatibla med Thermo Scientific frysställ som tillåter optimalt utnyttjande av förvaringsutrymmet
Specifications
Specifications
| Kapacitet (metrisk) | 500μ L |
| Material | Polypropen |
| Paketkonfiguration | 10 spärrställ med 96 rör/cs. |
| Well Shape | V-botten |
| Streckkod | 2D streckkodad |
| Produktlinje | Matrix |
| Sterilitet | Sterila |
| Förpackningsmängd | 5 Fall |
| Stängningsmaterial | Polypropen |
| Kapacitet (engelska) | 16907 fl oz. |
| Show More |