Läs mer
Thermo Scientific™ Matrix™ 2D streckkodade klara polypropen förvaringsrör med öppen topp och installerad DuraSeal septumtätning
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-6257114
Change view
Kapacitet (metrisk):
500μ L
0,75 ml
1,4 ml
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 960
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Sterilitet unitSize
10715784 500μ L Sterila Paket med 960
10583245 500μ L Icke-steril Paket med 960
10704634 0,75 ml Icke-steril Paket med 960
15435840 1,4 ml Icke-steril Paket med 960
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10715784 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 3737
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Förvara och spåra provvolymer med dessa 2D-streckkodade klara polypropenlagringsrör.
Lagra, spåra och få tillgång till prover enkelt med Thermo ScientificTM MatrixTM 2D Barcoded Clear Open-Top Storage Tubs med DuraSeal Septum installerat. Den permanent installerade DuraSeal septum ger enkel åtkomst till rörets innehåll och möjliggör långtidsförvaring vid temperaturer ner till -150 °C. Den patenterade streckkodsprocessen producerar en permanent 2D-streckkod med hög kontrast som erbjuder maximal tillförlitlighet och spårbarhet av sammansatta, biologiska och genomiska prover.
Spårning:
  • En permanent bunden, unik 2D streckkod är laseretsad på basen av varje Matrix 2D streckkodslagringsrör för att säkert identifiera och spåra prover
  • Motsvarar ett laboratoriums genomströmningsbehov, Thermo Scientific™ VisionMate™ 2D streckkodsläsare avkodar omedelbart varje tubs 2D streckkod
  • Ett utbud av VisionMate 2D streckkodsläsare är tillgängliga för att möta dina applikationer och behov.
  • Skanna in tuben i valfri applikation eller databas, eller integrera med olika metoder
  • VisionMate Systemen är tillräckligt flexibla för att låta 2D-streckkodsdata integreras i olika applikationer, databaser och automatiserade system
  • När provdata har lagrats kan användaren skanna röret med databasen
  • Spårningssystemet inkluderar en sökfunktion för att omedelbart få tillgång till provinformation och identifiera innehållet i varje lagringsrör
Överlägsen design för förvaringsställ:
  • Matrix 96-format 2D-streckkodade lagringsrör finns tillgängliga i ett egenutvecklat specialdesignat, stapelbart, mikroplattfotavtryck
  • Spärrställ sparar värdefullt utrymme i din frys, kyl, blandningsförråd eller på bänkskivan
  • Låsstativets design möjliggör manuell flerkanalig pipettåtkomst till 2D-rör och eliminerar risken för kontaminering med lockdesign som inte kommer i kontakt med bänkskivan
  • Spärrstativets lock kan lyftas robotiskt för 2D-rörtillgång med automatiserade vätskehanteringssystem och högkapacitetsapplikationer
Strikt kvalitetskontroll:
  • Varje lagringsrör med streckkod i 2D skannas för att garantera läsbarhet
  • Varje kod kontrolleras mot en fullständig databas med alla tidigare tilldelade 2D-koder för att säkerställa noll dubbletter över hela raden av Matrix 2D-streckkodade lagringsrör
Lagringsspårningslösningar för alla laboratorier:
  • Anpassade 2D-kodningsalternativ är tillgängliga för att möta ditt laboratoriums individuella databas eller spårningskrav
  • 2D-lagringsrör är kompatibla med Thermo Scientific frysställ som tillåter optimalt utnyttjande av förvaringsutrymmet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 500μ L
Material Polypropen
Paketkonfiguration 10 spärrställ med 96 rör/cs.
Well Shape V-botten
Streckkod 2D streckkodad
Produktlinje Matrix
Sterilitet Sterila
Förpackningsmängd 5 Fall
Stängningsmaterial Polypropen
Kapacitet (engelska) 16907 fl oz.
Förslutningstyp med DuraSeal™ Septum insatt