Läs mer
Thermo Scientific™ Matrix™ 2D streckkodade glasförvaringsrör, Matrix 1,0 mL, 2D streckkodade, glas, 5 spärrställ med 96 rör/fodral
GREENER_CHOICE
Produktkod. 11839130
Change view
Kapacitet (metrisk):
50 pmol RNA per reaktion
Förpackningsstorlek:
Paket med 480
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
11839130 50 pmol RNA per reaktion Paket med 480
1 options
Produktkod. 11839130 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 3850
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14535.30 SEK
    13191.30 SEK / Paket med 480
    Save 1344.00 SEK
    9% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Garantera tillförlitlighet i labbapplikationer med dessa 2D-streckkodade glasrör i ett säkert ANSI-footprint spärrställ.
Lagra och spåra robusta provvolymer med Thermo Scientific™ Matrix™ Förvaringsrör i 2D streckkodade glas. Den patenterade streckkodsprocessen producerar en permanent 2D-streckkod med hög kontrast, som erbjuder maximal spårbarhet av sammansatta, biologiska och genomiska prover. Finns med en rad tätningsalternativ och används med Thermo Scientific™ VisionMate™ och märkningssystem, dessa streckkodade förvaringsrör kan förbättra en rad provhanteringsbehov och arbetsflöden.
Säker spårning
  • En permanent bunden, unik 2D-streckkod är laseretsad på basen av varje Matrix 2D-streckkodslagringsrör för att säkert identifiera och spåra prover
  • Motsvarar ett laboratoriums genomströmningsbehov, VisionMate 2D streckkodsläsare avkodar omedelbart varje tubs 2D streckkod
  • Ett utbud av VisionMate 2D streckkodsläsare är tillgängliga för att möta dina applikationer och behov
  • Skanna röret till valfri applikation eller databas, eller integrera via olika metoder —valet är ditt
  • VisionMate Systemen är tillräckligt flexibla för att tillåta 2D-streckkodsdata att integreras i olika applikationer, databaser och automatiserade system
  • När provdata har lagrats, skanna bara röret med hjälp av databasen
  • Hitta funktion för att omedelbart få tillgång till provinformation och identifiera innehållet i varje lagringsrör
Överlägsen design för förvaringsställ
  • Till skillnad från traditionella lagringsrör eller block finns Matrix 96-format 2D streckkodslagringsrör tillgängliga i ett egenutvecklat specialdesignat, stapelbart, mikroplattfotavtryck
  • Spärrställ för att spara värdefullt utrymme i din frys, kyl, blandningsförråd eller på bänkskivan
  • Låsstativets design möjliggör manuell flerkanalig pipettåtkomst till 2D-rör och eliminerar risken för kontaminering med lockdesign som inte kommer i kontakt med bänkskivan
  • Spärrstativets lock kan lyftas robotiskt för 2D-rörtillgång med automatiserade vätskehanteringssystem och högkapacitetsapplikationer
Strikt kvalitetskontroll
  • Varje 2D streckkodslagringsrör skannas för att garantera läsbarhet och varje kod kontrolleras mot en fullständig databas med alla tidigare tilldelade 2D-koder för att säkerställa noll dubbletter över hela raden av Matrix 2D streckkodslagringsrör
  • Varje förvaringsrör är läckagetestat för att säkerställa provernas integritet och säkerhet
Lösningar för lagringsspårning för alla laboratorium
  • Glasrör kan användas för att lagra prover i DMSO, klorerade lösningsmedel och andra starka kemikalier och applikationer där nysyntetiserade föreningar som behöver torkas ner eller lyofyliseras
  • Anpassade 2D-kodningsalternativ är tillgängliga för att möta ditt laboratoriums individuella databas eller spårningskrav
  • 2D-lagringsrör är kompatibla med Thermo Scientific frysställ som möjliggör optimalt utnyttjande av förvaringsutrymmet
Rekommenderas för:
  • Individuell provhämtning
  • Omedelbar providentifiering
  • Säker identifiering och leverans av arkiverade prover
  • Förvaring av prover
  • Spårning av prover
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beskrivning 2D streckkodad
Kapacitet (metrisk) 50 pmol RNA per reaktion
Material Glas
Förpackning 5 spärrställ med 96 rör/fodral
Kvantitet 5 fodral (spärrställ med 96 rör)
Streckkod 2D streckkod
Produktlinje Matris
Kapacitet (engelska) 0,0338 fl oz.
Gröna funktioner ACT Ecolabel (Guld)
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.