Läs mer
Thermo Scientific™ Matrix™ 2D-streckkodade lagringsrör med låg volym ScrewTop
BIOPHARMA
Produktkod. 15533734
Change view
Lämplig för ändamålet:
Steril& PCR-klar
Förpackning:
5 spärrställ med 96 rör
Bulk, 480 rör
Förpackningsstorlek:
Paket med 480
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Lämplig för ändamålet Förpackning Förpackningsstorlek
15533734 Steril& PCR-klar 5 spärrställ med 96 rör Paket med 480
15194178 Steril& PCR-klar 5 spärrställ med 96 rör Paket med 480
15432322 Steril& PCR-klar Bulk, 480 rör Paket med 480
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15533734 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 3748BR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6440.00 SEK
    6306.73 SEK / Paket med 480
    Save 133.27 SEK
    2% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 06-11-2026
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Maximera lagringskapaciteten med dessa utrymmesbesparande, 2D-streckkodade lagringsrör med låg volym, skruvlock, lösningen för säker provförvaring.
Maximera lagringskapaciteten med det utrymmesbesparande Thermo Scientific™ Matrix 2D Barcoded Low Volume ScrewTop Storage Tubes, nu tillgänglig i ett streckkodsställ. Dessa μ200 L 2D invändigt gängade rör maximerar kapaciteten i manuella eller automatiserade lagringssystem. De kan användas för lagring i praktiskt taget alla laboratorieförhållanden, från rumstemperatur till ångfasen av flytande kväve. Permanenta 2D-streckkoder möjliggör säker, säker spårning av värdefulla prover i små volymer. Kompatibel med hela sortimentet av Thermo Scientific 2D streckkodsläsare, exempeldata kan integreras i befintliga databas- eller spårningssystem.
Utrymmesbesparande design
  • Total höjd mindre än 23 mm— manuell eller automatiserad lagringskapacitet kan vara så mycket som fördubblas jämfört med alternativ för högre volymer
  • Maximering av lagringskapacitet möjliggör förbättrad användning av laboratorieutrymme och energiförbrukning
Innovativ kepsdesign
  • 200 μl 2D invändigt gängad universallock har en konstruktion i ett stycke med ingjuten packning som inte kan dras åt för mycket manuellt eller med automatiserade lockverktyg
  • Termoplastiskt elastomer packningsmaterial är kompatibelt för lagring i rumstemperatur ner till ångfasen av flytande kväve
Säker spårning
  • Permanent bunden, unik 2D-streckkod är laseretsad på basen av varje Thermo Scientific Matrix 2D Barcoded ScrewTop Storage Tube för säker identifiering och provspårning
  • A Thermo Scientific 2D streckkodsläsare avkodar omedelbart varje tubs 2D streckkod genom att skanna tuben till valfri applikation eller databas, eller integreras via flera exportalternativ
  • Nytt streckkodsställ möjliggör spårning av stället förutom tuber
  • Laser-etsade streckkoder och läsbar text på tre storlekar av rack, plus 2D-kod på rackets botten
  • När provdata har lagrats, skanna bara röret för att komma åt provinformation och identifiera innehållet
Strikt kvalitetskontroll
  • Varje lagringsrör med streckkod i 2D skannas för att säkerställa läsbarhet
  • Alla streckkoder kontrolleras mot vår databas med tidigare tilldelade koder för att förhindra dubbletter
  • Varje tub är läckagetestad för att säkerställa provets integritet och säkerhet
Kunnig support
  • Vårt team har ett starkt rykte för att stödja både utrustning och förbrukningsvaror
  • Rådgör med oss för rekommendationer för att optimera provlagringsprocesser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Klart
Beskrivning Matrix μ200 L 2D invändigt gängade universalrör, V-botten, med kåpor, rack, steril (5 ställ/fodral)
Kapacitet (metrisk) 200μ L
Material TPV, Santoprene, Polypropen (medicinsk kvalitet), Polykarbonat, polypropen
Förpackning 5 spärrställ med 96 rör
Streckkod Rörstreckkod: Icke-proprietär, 12x12 datamatris med ECC200 inbyggd felkorrigering; Rack streckkod: 2D-datamatris; Linjär EAN-kod 128; Människoläsbar
Sterilitet Sterila
Stängningsmaterial Virgin Class VI Medical Grade Polypropylen med Virgin Class VI Medical Grade Silikon O-ring
Lämplig för ändamålet Steril& PCR-klar
Produkttyp Skruva Top Tube
Gröna funktioner ACT Ecolabel (Guld)