Läs mer
Thermo Scientific™ Matrix™ 2D-streckkodade förvaringsrör med öppen topp
Beskrivning
Förvara och spåra prover i Thermo Scientific™ Matrix™ 2D streckkodade klara polypropen förvaringsrör med öppen topp. Laseretsning producerar en permanent 2D-streckkod med hög kontrast som erbjuder maximal tillförlitlighet och spårbarhet av sammansatta, biologiska och genomiska prover. Dessa rör finns i tre storlekar, 0,5 ml, 0,75 ml och 1,4 ml, och kan förseglas med Thermo Scientific SepraSeal septumkapslar och förvaras ner till -80 °C. Artikelnummer 3792 är ACT Märkt av My Green Lab för att möjliggöra databaserade hållbara produktköpsbeslut.
Säker spårning:
- En unik 2D-streckkod är laseretsad på basen av varje polypropenrör med öppen topp för att säkert identifiera och spåra prover.
- 2D-streckkoder är resistenta mot 100 % DMSO, idealiska för sammansatt bearbetning och lagring.
- Icke-proprietära 2D-koder kan skannas på mindre än en sekund VisionMate Hög hastighet för snabb avkodning och provspårning.
Robust förvaringsställdesign:
- Matrix 2D streckkodade förvaringsrör med öppen topp kommer i 96-format i en egenutvecklad specialdesignad, stapelbar, ANSI fotavtryck.
- Spärrställ sparar värdefullt utrymme i din frys, kyl, blandningsförråd eller på bänkskivan.
- Låsstativets design möjliggör manuell flerkanalig pipettåtkomst till 2D-rör och eliminerar risken för kontaminering med lockdesign som inte kommer i kontakt med bänkskivan.
- Spärrstativets lock kan lyftas robotiskt för 2D-röråtkomst med automatiska vätskehanteringssystem och högkapacitetsapplikationer
Strikt kvalitetskontroll:
- Varje lagringsrör med streckkod i 2D skannas för att garantera läsbarhet.
- Varje kod kontrolleras mot en fullständig databas med alla tidigare tilldelade 2D-koder för att säkerställa noll dubbletter över hela raden av Matrix 2D-streckkodade lagringsrör.
- Varje förvaringsrör är läckagetestat för att säkerställa provernas integritet och säkerhet.
Lagringsspårningslösningar för alla laboratorier:
- Rör finns med en rad tätningsalternativ inklusive solid och förslits Duraseals och Sepraseals för att möta dina individuella förvaringskrav.
- Anpassade 2D-kodningsalternativ är tillgängliga för att möta ditt laboratoriums individuella databas eller spårningskrav.
- 2D-lagringsrör är kompatibla med Thermo Scientific frysställ som möjliggör optimalt utnyttjande av förvaringsutrymmet.
Rekommenderas för:
Individuell provhämtning, omedelbar providentifiering, säker identifiering av arkiverade prover, säker frakt av prover, lagring av prover och spårning av prover.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 1,4 ml |
| Bottenform | Konisk |
| Material | Polypropen |
| Förpackning | Bulk, 1000 rör |
| Well Shape | V-botten |
| Streckkod | 2D streckkodad |
| Produktlinje | Matris |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Kapacitet (engelska) | 0,0473 fl oz. |
| Lämplig för ändamålet | PCR-redo |
| Visa mer |