Läs mer
Thermo Scientific™ Matrix™ 2D-streckkodade förvaringsrör med öppen topp
GREENER_CHOICE
Produktkod. 11711208
Kapacitet (metrisk):
0,5 ml
0.5 mL
500μ L
0,75 ml
0.75 mL
1,4 ml
1.4 mL
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Well Shape:
Plan
V-botten
Lämplig för ändamålet:
PCR-klar
PCR-redo
Steril& PCR-klar
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 960
Produktkod. 11711208
Brand: Thermo Scientific™ 3750
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Förvara och spåra provmaterial i dessa 2D-streckkodade klara förvaringsrör av polypropen med öppen topp.
Förvara och spåra prover i Thermo Scientific™ Matrix™ 2D streckkodade klara polypropen förvaringsrör med öppen topp. Laseretsning producerar en permanent 2D-streckkod med hög kontrast som erbjuder maximal tillförlitlighet och spårbarhet av sammansatta, biologiska och genomiska prover. Dessa rör finns i tre storlekar, 0,5 ml, 0,75 ml och 1,4 ml, och kan förseglas med Thermo Scientific SepraSeal septumkapslar och förvaras ner till -80 °C. Artikelnummer 3792 är ACT Märkt av My Green Lab för att möjliggöra databaserade hållbara produktköpsbeslut.
Säker spårning:
  • En unik 2D-streckkod är laseretsad på basen av varje polypropenrör med öppen topp för att säkert identifiera och spåra prover.
  • 2D-streckkoder är resistenta mot 100 % DMSO, idealiska för sammansatt bearbetning och lagring.
  • Icke-proprietära 2D-koder kan skannas på mindre än en sekund VisionMate Hög hastighet för snabb avkodning och provspårning.
Robust förvaringsställdesign:
  • Matrix 2D streckkodade förvaringsrör med öppen topp kommer i 96-format i en egenutvecklad specialdesignad, stapelbar, ANSI fotavtryck.
  • Spärrställ sparar värdefullt utrymme i din frys, kyl, blandningsförråd eller på bänkskivan.
  • Låsstativets design möjliggör manuell flerkanalig pipettåtkomst till 2D-rör och eliminerar risken för kontaminering med lockdesign som inte kommer i kontakt med bänkskivan.
  • Spärrstativets lock kan lyftas robotiskt för 2D-röråtkomst med automatiska vätskehanteringssystem och högkapacitetsapplikationer
Strikt kvalitetskontroll:
  • Varje lagringsrör med streckkod i 2D skannas för att garantera läsbarhet.
  • Varje kod kontrolleras mot en fullständig databas med alla tidigare tilldelade 2D-koder för att säkerställa noll dubbletter över hela raden av Matrix 2D-streckkodade lagringsrör.
  • Varje förvaringsrör är läckagetestat för att säkerställa provernas integritet och säkerhet.
Lagringsspårningslösningar för alla laboratorier:
  • Rör finns med en rad tätningsalternativ inklusive solid och förslits Duraseals och Sepraseals för att möta dina individuella förvaringskrav.
  • Anpassade 2D-kodningsalternativ är tillgängliga för att möta ditt laboratoriums individuella databas eller spårningskrav.
  • 2D-lagringsrör är kompatibla med Thermo Scientific frysställ som möjliggör optimalt utnyttjande av förvaringsutrymmet.
Rekommenderas för:
Individuell provhämtning, omedelbar providentifiering, säker identifiering av arkiverade prover, säker frakt av prover, lagring av prover och spårning av prover.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 500μ L
Bottenform V-botten
Material Polypropen
Förpackning Bulk, 960 rör
Well Shape V-botten
Streckkod 2D streckkodad
Produktlinje Matrix
Sterilitet Icke-steril
Kapacitet (engelska) 16907 fl oz.
Lämplig för ändamålet PCR-redo