Läs mer
Thermo Scientific™ Matrix™ 2D-streckkodade förvaringsrör med öppen topp
Produktkod. 11717849
Change view
Kapacitet (metrisk):
0,5 ml
500μ L
0,75 ml
1,4 ml
1.4 mL
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Well Shape:
Plan
V-botten
Lämplig för ändamålet:
PCR-klar
PCR-redo
Steril& PCR-klar
Sterilt och PCR-klart
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 960
Varje
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Sterilitet Well Shape Lämplig för ändamålet Förpackningsstorlek
11717849 0,75 ml Icke-steril V-botten PCR-redo Paket med 1000
13015843 1,4 ml Icke-steril Plan PCR-klar Paket med 960
10536074 1,4 ml Icke-steril Plan PCR-klar Varje
11992141 0,5 ml Sterila V-botten Steril& PCR-klar Paket med 960
11942111 1,4 ml Icke-steril Plan PCR-redo Paket med 960
11874333 1,4 ml Icke-steril Plan PCR-redo Paket med 1000
10522675 0,75 ml Icke-steril V-botten PCR-redo Paket med 960
10271880 0,75 ml Icke-steril V-botten PCR-redo Varje
10562285 1,4 ml Sterila Plan Steril& PCR-klar Paket med 960
10705132 1,4 ml Icke-steril Plan PCR-redo Paket med 960
11577389 1.4 mL Sterila Plan Sterilt och PCR-klart Paket med 960
10745204 0,75 ml Sterila V-botten Steril& PCR-klar Paket med 960
10059552 0,5 ml Icke-steril V-botten PCR-redo Paket med 960
10111443 500μ L Sterila V-botten Steril& PCR-klar Paket med 960
11711208 500μ L Icke-steril V-botten PCR-redo Paket med 960
11607948 1,4 ml Icke-steril V-botten PCR-redo Paket med 1000
10640224 1,4 ml Icke-steril V-botten PCR-redo Paket med 960
10203013 1,4 ml Sterila V-botten Steril& PCR-klar Paket med 960
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Product Code. 11717849 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 373011
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6445.00 SEK
    5347.80 SEK / Paket med 1000
    Save 1097.20 SEK
    17% Av
View all promotions
Beräknad leverans: 07-12-2026
Förvara och spåra provmaterial i dessa 2D-streckkodade klara förvaringsrör av polypropen med öppen topp.
Förvara och spåra prover i Thermo Scientific™ Matrix™ 2D streckkodade klara polypropen förvaringsrör med öppen topp. Laseretsning producerar en permanent 2D-streckkod med hög kontrast som erbjuder maximal tillförlitlighet och spårbarhet av sammansatta, biologiska och genomiska prover. Dessa rör finns i tre storlekar, 0,5 ml, 0,75 ml och 1,4 ml, och kan förseglas med Thermo Scientific SepraSeal septumkapslar och förvaras ner till -80 °C. Artikelnummer 3792 är ACT Märkt av My Green Lab för att möjliggöra databaserade hållbara produktköpsbeslut.
Säker spårning:
  • En unik 2D-streckkod är laseretsad på basen av varje polypropenrör med öppen topp för att säkert identifiera och spåra prover.
  • 2D-streckkoder är resistenta mot 100 % DMSO, idealiska för sammansatt bearbetning och lagring.
  • Icke-proprietära 2D-koder kan skannas på mindre än en sekund VisionMate Hög hastighet för snabb avkodning och provspårning.
Robust förvaringsställdesign:
  • Matrix 2D streckkodade förvaringsrör med öppen topp kommer i 96-format i en egenutvecklad specialdesignad, stapelbar, ANSI fotavtryck.
  • Spärrställ sparar värdefullt utrymme i din frys, kyl, blandningsförråd eller på bänkskivan.
  • Låsstativets design möjliggör manuell flerkanalig pipettåtkomst till 2D-rör och eliminerar risken för kontaminering med lockdesign som inte kommer i kontakt med bänkskivan.
  • Spärrstativets lock kan lyftas robotiskt för 2D-röråtkomst med automatiska vätskehanteringssystem och högkapacitetsapplikationer
Strikt kvalitetskontroll:
  • Varje lagringsrör med streckkod i 2D skannas för att garantera läsbarhet.
  • Varje kod kontrolleras mot en fullständig databas med alla tidigare tilldelade 2D-koder för att säkerställa noll dubbletter över hela raden av Matrix 2D-streckkodade lagringsrör.
  • Varje förvaringsrör är läckagetestat för att säkerställa provernas integritet och säkerhet.
Lagringsspårningslösningar för alla laboratorier:
  • Rör finns med en rad tätningsalternativ inklusive solid och förslits Duraseals och Sepraseals för att möta dina individuella förvaringskrav.
  • Anpassade 2D-kodningsalternativ är tillgängliga för att möta ditt laboratoriums individuella databas eller spårningskrav.
  • 2D-lagringsrör är kompatibla med Thermo Scientific frysställ som möjliggör optimalt utnyttjande av förvaringsutrymmet.
Rekommenderas för:
Individuell provhämtning, omedelbar providentifiering, säker identifiering av arkiverade prover, säker frakt av prover, lagring av prover och spårning av prover.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kapacitet (metrisk) 0,75 ml
Bottenform Konisk
Material Polypropen
Förpackning Bulk, 1000 rör
Well Shape V-botten
Sterilitet Icke-steril
Kapacitet (engelska) 0,0253 fl oz.
Lämplig för ändamålet PCR-redo
Produkttyp Förvaringsrör (öppen topp)
Gröna funktioner ACT Ecolabel (Guld)