Läs mer
Thermo Scientific™ Matrix™ ScrewTop Tri-kodade rör
BIOPHARMA
Produktkod. 12874953
Change view
Kapacitet (metrisk):
0,64 ml
1,0 ml
1,1 ml
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Produkttyp:
Skruva Top Tube
Skruvtopp med vit lapp
Förpackningsstorlek:
Paket med 480
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Sterilitet Produkttyp Förpackningsstorlek
12874953 1,0 ml Sterila Skruvtopp med vit lapp Paket med 480
15389804 0,64 ml Sterila Skruva Top Tube Paket med 480
15480004 0,64 ml Sterila Skruvtopp med vit lapp Paket med 480
13415868 0,64 ml Sterila Skruvtopp med vit lapp Paket med 480
15573724 0,64 ml Sterila Skruva Top Tube Paket med 480
13466898 0,64 ml Sterila Skruvtopp med vit lapp Paket med 480
15389784 1,1 ml Sterila Skruva Top Tube Paket med 480
15419973 1,1 ml Sterila Skruvtopp med vit lapp Paket med 480
13466888 1,1 ml Sterila Skruvtopp med vit lapp Paket med 480
15593704 1,1 ml Sterila Skruva Top Tube Paket med 480
17258820 0,64 ml Icke-steril Skruvtopp med vit lapp -
17268820 0,64 ml Icke-steril Skruvtopp med vit lapp -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Produktkod. 12874953 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 3741WP1D
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7718.00 SEK
    6591.60 SEK / Paket med 480
    Save 1126.40 SEK
    14% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Förvara värdefulla prover säkert vid låga temperaturer, inklusive ångfas flytande kväve med Thermo Scientific™ Matrix™ 500 l μoch 1,0 ml ScrewTop-rör.
Förvara värdefulla prover säkert vid låga temperaturer, inklusive flytande kväve i ångfasen med Thermo Scientific™ Matrix™ 0,64 ml  och 1,1 ml ScrewTop-rör. Rören är gjutna av medicinska hartser och har en permanent, högkontrast 2D, 1D linjär och människoläsbar streckkod. Dessa tuber kan beställas i ställ (med eller utan streckkod) eller köpas i bulk. De trikodade rören kan köpas sterila eller icke-sterila. Vi erbjuder också rör med vit fläck endast om ditt arbete inte kräver 1D-linjär och människoläsbar kod. 2D-skruvtoppsrören uppfyller en rad manuella och automatiserade långtidslagringsbehov; Streckkodade ställ gör det också enkelt att spåra stället. Använd i kombination med Thermo Scientific streckkodsläsare, arrayers och capping-utrustning.
Funktioner
Pålitligt provskydd
  • Rören är konstruerade av ny klass VI polypropen av medicinsk kvalitet
  • Skruvlock har en mjuk silikonpackning som anpassar sig till matchande ytor för att säkerställa provkonservering
  • Ställen är gjorda av robust akrylnitril-butadienstyren (ABS) för att skydda rören vid oavsiktlig tapning
  • Skruvrör är kompatibla med förvaring ner till -196 °C
Säker spårning
  • Permanent, unik 2D-streckkod är laseretsad på botten av varje rör
  • 2D streckkod låter dig skanna och avkoda tuber på en gång utan att ta bort dem från racket, och gör att data kan associeras med varje tub
  • Kompatibel med vårt utbud av VisionMate läsare
Överlägsen lagringsformat
  • Spärrställ i ANSI-format maximerar lagringsutrymmet och är kompatibla med flerkanaliga manuella pipetter eller automatiserad vätskehanteringsutrustning
  • Flera kapslings-/avlockningsalternativ tillgängliga för att manipulera ett enda rör, 8 rör eller 96 rör åt gången
Strikt kvalitetskontroll
  • Varje 2D-streckkod skannas för läsbarhet
  • Varje 2D streckkod kontrolleras mot databasen för alla tidigare Thermo Scientific 2D streckkoder för att säkerställa att det inte finns några dubbletter
  • Varje rör är läckagetestat för att säkerställa rörets integritet och provsäkerhet
  • Alla rör levereras fria från DNA, RNas, DNas, endotoxiner och cytotoxiner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning V-Bottom ScrewTop Tubes med vit lapp och linjär streckkod
Stängningsfärg Färglös
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Kapacitet (metrisk) 1,0 ml
Bottenform Konisk
Material Polypropen (medicinsk kvalitet)
Förpackning 5 spärrställ med 96 rör
Well Shape V-botten
Streckkod Icke-proprietär, 12x12 datamatris med ECC200 inbyggd felkorrigering
Produktlinje Matris
Sterilitet Sterila
Stängningsmaterial Virgin Class VI Medical Grade Polypropylen med ingjuten termoplastisk elastomer packning
Kapacitet (engelska) 0,0338 fl oz.
Dnase Free Ja
Lämplig för ändamålet Steril& PCR-klar
Produkttyp Skruvtopp med vit lapp
Gröna funktioner ACT Ecolabel (Guld)