Läs mer
Thermo Scientific™ Matrix™ ScrewTop Tri-kodade rör
Description
Förvara värdefulla prover säkert vid låga temperaturer, inklusive flytande kväve i ångfasen med Thermo Scientific™ Matrix™ 0,64 ml och 1,1 ml ScrewTop-rör. Rören är gjutna av medicinska hartser och har en permanent, högkontrast 2D, 1D linjär och människoläsbar streckkod. Dessa tuber kan beställas i ställ (med eller utan streckkod) eller köpas i bulk. De trikodade rören kan köpas sterila eller icke-sterila. Vi erbjuder också rör med vit fläck endast om ditt arbete inte kräver 1D-linjär och människoläsbar kod. 2D-skruvtoppsrören uppfyller en rad manuella och automatiserade långtidslagringsbehov; Streckkodade ställ gör det också enkelt att spåra stället. Använd i kombination med Thermo Scientific streckkodsläsare, arrayers och capping-utrustning.
Funktioner
Pålitligt provskydd
- Rören är konstruerade av ny klass VI polypropen av medicinsk kvalitet
- Skruvlock har en mjuk silikonpackning som anpassar sig till matchande ytor för att säkerställa provkonservering
- Ställen är gjorda av robust akrylnitril-butadienstyren (ABS) för att skydda rören vid oavsiktlig tapning
- Skruvrör är kompatibla med förvaring ner till -196 °C
Säker spårning
- Permanent, unik 2D-streckkod är laseretsad på botten av varje rör
- 2D streckkod låter dig skanna och avkoda tuber på en gång utan att ta bort dem från racket, och gör att data kan associeras med varje tub
- Kompatibel med vårt utbud av VisionMate läsare
Överlägsen lagringsformat
- Spärrställ i ANSI-format maximerar lagringsutrymmet och är kompatibla med flerkanaliga manuella pipetter eller automatiserad vätskehanteringsutrustning
- Flera kapslings-/avlockningsalternativ tillgängliga för att manipulera ett enda rör, 8 rör eller 96 rör åt gången
Strikt kvalitetskontroll
- Varje 2D-streckkod skannas för läsbarhet
- Varje 2D streckkod kontrolleras mot databasen för alla tidigare Thermo Scientific 2D streckkoder för att säkerställa att det inte finns några dubbletter
- Varje rör är läckagetestat för att säkerställa rörets integritet och provsäkerhet
- Alla rör levereras fria från DNA, RNas, DNas, endotoxiner och cytotoxiner
Specifications
Specifications
| Beskrivning | V-Bottom ScrewTop Tubes med vit lapp och linjär streckkod |
| Stängningsfärg | Färglös |
| Kapacitet (metrisk) | 1,1 ml |
| Bottenform | Konisk |
| Material | Polypropen |
| Förpackning | Bulk, 480 rör |
| Well Shape | V-botten |
| Streckkod | Icke-proprietär, 12x12 datamatris med ECC200 inbyggd felkorrigering |
| Sterilitet | Sterila |
| Kapacitet (engelska) | 0,0371 fl oz. |
| Show More |