Läs mer
Thermo Scientific™ Matrix™ ScrewTop Tri-kodade rör
BIOPHARMA
Produktkod. 15593704
Change view
Kapacitet (metrisk):
0,64 ml
1,0 ml
1,1 ml
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Produkttyp:
Skruva Top Tube
Skruvtopp med vit lapp
Förpackningsstorlek:
Paket med 480
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Sterilitet Produkttyp Förpackningsstorlek
15593704 1,1 ml Sterila Skruva Top Tube Paket med 480
15389804 0,64 ml Sterila Skruva Top Tube Paket med 480
15480004 0,64 ml Sterila Skruvtopp med vit lapp Paket med 480
13415868 0,64 ml Sterila Skruvtopp med vit lapp Paket med 480
15573724 0,64 ml Sterila Skruva Top Tube Paket med 480
13466898 0,64 ml Sterila Skruvtopp med vit lapp Paket med 480
15389784 1,1 ml Sterila Skruva Top Tube Paket med 480
15419973 1,1 ml Sterila Skruvtopp med vit lapp Paket med 480
12874953 1,0 ml Sterila Skruvtopp med vit lapp Paket med 480
13466888 1,1 ml Sterila Skruvtopp med vit lapp Paket med 480
17258820 0,64 ml Icke-steril Skruvtopp med vit lapp -
17268820 0,64 ml Icke-steril Skruvtopp med vit lapp -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Produktkod. 15593704 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 3742WP1DBR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5525.00 SEK
    5058.00 SEK / Paket med 480
    Save 467.00 SEK
    8% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Förvara värdefulla prover säkert vid låga temperaturer, inklusive ångfas flytande kväve med Thermo Scientific™ Matrix™ 500 l μoch 1,0 ml ScrewTop-rör.
Förvara värdefulla prover säkert vid låga temperaturer, inklusive flytande kväve i ångfasen med Thermo Scientific™ Matrix™ 0,64 ml  och 1,1 ml ScrewTop-rör. Rören är gjutna av medicinska hartser och har en permanent, högkontrast 2D, 1D linjär och människoläsbar streckkod. Dessa tuber kan beställas i ställ (med eller utan streckkod) eller köpas i bulk. De trikodade rören kan köpas sterila eller icke-sterila. Vi erbjuder också rör med vit fläck endast om ditt arbete inte kräver 1D-linjär och människoläsbar kod. 2D-skruvtoppsrören uppfyller en rad manuella och automatiserade långtidslagringsbehov; Streckkodade ställ gör det också enkelt att spåra stället. Använd i kombination med Thermo Scientific streckkodsläsare, arrayers och capping-utrustning.
Pålitligt provskydd
  • Rören är konstruerade av ny klass VI polypropen av medicinsk kvalitet
  • ScrewTop-lock har en mjuk silikonpackning som anpassar sig till matchande ytor för att säkerställa provkonservering
  • Ställen är gjorda av robust ABS för att skydda rören vid fall
  • ScrewTop-rör är kompatibla med förvaring ner till -196 °C
Säker spårning
  • Permanent, unik streckkod för 2D-rör är laseretsad på botten av varje rör
  • Ställen har linjär streckkod, läsbart ID och 2D-streckkod för ultimat provspårning
  • 2D streckkod på tuber låter dig skanna och avkoda tuber på en gång utan att ta bort dem från racket, och gör att data kan associeras med varje tub
  • Rör och ställ är kompatibla med Thermo Scientific™ VisionMate™ läsare
Överlägset lagringsformat
  • Spärrställ i ANSI-format maximerar lagringsutrymmet och är kompatibla med flerkanaliga manuella pipetter eller automatiserad vätskehanteringsutrustning
  • Flera kapslings-/avlockningsalternativ tillgängliga för att manipulera ett enda rör, 8 rör eller 96 rör samtidigt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Klart
Beskrivning V-Bottom ScrewTop Tubes med vit lapp och linjär streckkod
Stängningsfärg na
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Kapacitet (metrisk) 1,1 ml
Bottenform Konisk
Material Polypropen (medicinsk kvalitet)
Förpackning 5 spärrställ med 96 rör
Streckkod Rörstreckkod: Icke-proprietär, 12x12 datamatris med ECC200 inbyggd felkorrigering och linjär EAN-kod 128; Rack streckkod: 2D-datamatris; Linjär EAN-kod 128; Människoläsbar
Produktlinje Matris
Sterilitet Sterila
Förslutning ingår Nej
Kapacitet (engelska) 0,0371 fl oz.
Lämplig för ändamålet Steril& PCR-klar
Produkttyp Skruva Top Tube