Läs mer
Thermo Scientific™ Matrix™ 500 μL ScrewTop-rör
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 10111683
Change view
Stängningsfärg:
Blått
Bärnsten
Färglös
Grön
Gult
Ingår ej
Lila
Rött
Vitt
Förpackning:
5 spärrställ med 96 rör
Slumpmässig
Produkttyp:
Skruva Top Tube
Skruvtopp med vit lapp
Förpackningsstorlek:
Paket med 480
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Stängningsfärg Förpackning Produkttyp Förpackningsstorlek
10111683 Färglös 5 spärrställ med 96 rör Skruva Top Tube Paket med 480
10365453 Färglös Slumpmässig Skruva Top Tube Paket med 480
11855472 Rött Slumpmässig Skruva Top Tube Paket med 480
11875472 Gult Slumpmässig Skruva Top Tube Paket med 480
11825472 Blått Slumpmässig Skruva Top Tube Paket med 480
11835472 Grön Slumpmässig Skruva Top Tube Paket med 480
11865472 Vitt Slumpmässig Skruva Top Tube Paket med 480
11845472 Lila Slumpmässig Skruva Top Tube Paket med 480
11815482 Rött 5 spärrställ med 96 rör Skruva Top Tube Paket med 480
11835482 Gult 5 spärrställ med 96 rör Skruva Top Tube Paket med 480
11885472 Blått 5 spärrställ med 96 rör Skruva Top Tube Paket med 480
11895472 Grön 5 spärrställ med 96 rör Skruva Top Tube Paket med 480
11825482 Vitt 5 spärrställ med 96 rör Skruva Top Tube Paket med 480
11805482 Lila 5 spärrställ med 96 rör Skruva Top Tube Paket med 480
10405983 Ingår ej 5 spärrställ med 96 rör Skruva Top Tube Paket med 480
12346263 Bärnsten Slumpmässig Skruva Top Tube Paket med 480
13416918 Färglös 5 spärrställ med 96 rör Skruvtopp med vit lapp Paket med 480
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Produktkod. 10111683 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 3744
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
I lager
Förvara prover säkert vid låga temperaturer, inklusive flytande kväve i ångfas med dessa ScrewTop-rör.
Förvara prover säkert vid låga temperaturer, inklusive flytande kväve i ångfas med Thermo Scientific™ Matrix™ 500 μL ScrewTop-rör. Dessa rör är gjutna av hartser av medicinsk kvalitet och har en permanent 2D-streckkod med hög kontrast. Används i kombination med Thermo Scientific™ VisionMate™ 2D streckkodsläsare, manuell och automatiserad kapslingsutrustning och märkningsalternativ, 2D ScrewTop Tubes uppfyller en rad manuella och automatiserade långtidsförvaringsbehov.
Pålitligt provskydd
  • Rören är konstruerade av ny klass VI polypropen av medicinsk kvalitet
  • ScrewTop-lock har en mjuk silikonpackning som anpassar sig till matchande ytor för att säkerställa provkonservering
  • Ställen är gjorda av robust akrylnitril-butadienstyren (ABS) för att skydda rören vid oavsiktlig tapning
  • ScrewTop Tubes är kompatibla med förvaring ner till -196 °C
Säker spårning
  • Permanent, unik 2D-streckkod är laseretsad på botten av varje rör
  • 2D streckkod låter dig skanna och avkoda tuber på en gång utan att ta bort dem från racket, och gör att data kan associeras med varje tub
  • Kompatibel med vårt utbud av VisionMate läsare
Överlägset lagringsformat
  • Spärrställ i ANSI-format maximerar lagringsutrymmet och är kompatibla med flerkanaliga manuella pipetter eller automatiserad vätskehanteringsutrustning
  • Flera kapslings-/avlockningsalternativ tillgängliga för att manipulera ett enda rör, 8 rör eller 96 rör åt gången
Strikt kvalitetskontroll
  • Varje 2D-streckkod skannas för läsbarhet
  • Varje 2D streckkod kontrolleras mot databasen för alla tidigare Thermo Scientific 2D streckkoder för att säkerställa att det inte finns några dubbletter
  • Varje rör är läckagetestat för att säkerställa rörets integritet och provsäkerhet
  • Alla rör levereras fria från DNA, RNas, DNas, endotoxiner och cytotoxiner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Stängningsfärg Färglös
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Kapacitet (metrisk) 500μ L
Bottenform Konisk
Material Polypropen (medicinsk kvalitet)
Förpackning 5 spärrställ med 96 rör
Kvantitet 480 rör
Well Shape V-botten
Streckkod Icke-proprietär, 12x12 datamatris med ECC200 inbyggd felkorrigering
Produktlinje Matris
Sterilitet Sterila
Förslutning ingår Ja
Stängningsmaterial Virgin Class VI Medical Grade Polypropylen med Virgin Class VI Medical Grade Silikon O-ring
Kapacitet (engelska) 16907 fl oz.
Dnase Free Ja
Förslutningstyp Färglös mössa
Lämplig för ändamålet Steril& PCR-klar
Produkttyp Skruva Top Tube
Gröna funktioner ACT Ecolabel (Guld)