Läs mer
Thermo Scientific™ Matrix™ 500 μL ScrewTop-rör
Beschreibung
Förvara prover säkert vid låga temperaturer, inklusive flytande kväve i ångfas med Thermo Scientific™ Matrix™ 500 μL ScrewTop-rör. Dessa rör är gjutna av hartser av medicinsk kvalitet och har en permanent 2D-streckkod med hög kontrast. Används i kombination med Thermo Scientific™ VisionMate™ 2D streckkodsläsare, manuell och automatiserad kapslingsutrustning och märkningsalternativ, 2D ScrewTop Tubes uppfyller en rad manuella och automatiserade långtidsförvaringsbehov.
Pålitligt provskydd
- Rören är konstruerade av ny klass VI polypropen av medicinsk kvalitet
- ScrewTop-lock har en mjuk silikonpackning som anpassar sig till matchande ytor för att säkerställa provkonservering
- Ställen är gjorda av robust akrylnitril-butadienstyren (ABS) för att skydda rören vid oavsiktlig tapning
- ScrewTop Tubes är kompatibla med förvaring ner till -196 °C
Säker spårning
- Permanent, unik 2D-streckkod är laseretsad på botten av varje rör
- 2D streckkod låter dig skanna och avkoda tuber på en gång utan att ta bort dem från racket, och gör att data kan associeras med varje tub
- Kompatibel med vårt utbud av VisionMate läsare
Överlägset lagringsformat
- Spärrställ i ANSI-format maximerar lagringsutrymmet och är kompatibla med flerkanaliga manuella pipetter eller automatiserad vätskehanteringsutrustning
- Flera kapslings-/avlockningsalternativ tillgängliga för att manipulera ett enda rör, 8 rör eller 96 rör åt gången
Strikt kvalitetskontroll
- Varje 2D-streckkod skannas för läsbarhet
- Varje 2D streckkod kontrolleras mot databasen för alla tidigare Thermo Scientific 2D streckkoder för att säkerställa att det inte finns några dubbletter
- Varje rör är läckagetestat för att säkerställa rörets integritet och provsäkerhet
- Alla rör levereras fria från DNA, RNas, DNas, endotoxiner och cytotoxiner
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Skruva Top Tube |
| Stängningsfärg | Grön |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Kapacitet (metrisk) | 500μ L |
| Bottenform | Konisk |
| Material | Polypropen (medicinsk kvalitet) |
| Förpackning | Slumpmässig |
| Well Shape | V-botten |
| Streckkod | Icke-proprietär, 12x12 datamatris med ECC200 inbyggd felkorrigering |
| Produktlinje | Matrix |
| Mehr anzeigen |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.