Läs mer
Thermo Scientific™ Matrix™ 500 μL ScrewTop-rör
GREENER_CHOICE
Produktkod. 11855472
Stängningsfärg:
Blått
Bärnsten
Färglös
Grön
Gult
Ingår ej
Lila
Rött
Vitt
Förpackning:
5 spärrställ med 96 rör
Slumpmässig
Produkttyp:
Skruva Top Tube
Skruvtopp med vit lapp
Förpackningsstorlek:
Paket med 480
Produktkod. 11855472
Brand: Thermo Scientific™ 3743RED
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Förvara prover säkert vid låga temperaturer, inklusive flytande kväve i ångfas med dessa ScrewTop-rör.
Förvara prover säkert vid låga temperaturer, inklusive flytande kväve i ångfas med Thermo Scientific™ Matrix™ 500 μL ScrewTop-rör. Dessa rör är gjutna av hartser av medicinsk kvalitet och har en permanent 2D-streckkod med hög kontrast. Används i kombination med Thermo Scientific™ VisionMate™ 2D streckkodsläsare, manuell och automatiserad kapslingsutrustning och märkningsalternativ, 2D ScrewTop Tubes uppfyller en rad manuella och automatiserade långtidsförvaringsbehov.
Pålitligt provskydd
  • Rören är konstruerade av ny klass VI polypropen av medicinsk kvalitet
  • ScrewTop-lock har en mjuk silikonpackning som anpassar sig till matchande ytor för att säkerställa provkonservering
  • Ställen är gjorda av robust akrylnitril-butadienstyren (ABS) för att skydda rören vid oavsiktlig tapning
  • ScrewTop Tubes är kompatibla med förvaring ner till -196 °C
Säker spårning
  • Permanent, unik 2D-streckkod är laseretsad på botten av varje rör
  • 2D streckkod låter dig skanna och avkoda tuber på en gång utan att ta bort dem från racket, och gör att data kan associeras med varje tub
  • Kompatibel med vårt utbud av VisionMate läsare
Överlägset lagringsformat
  • Spärrställ i ANSI-format maximerar lagringsutrymmet och är kompatibla med flerkanaliga manuella pipetter eller automatiserad vätskehanteringsutrustning
  • Flera kapslings-/avlockningsalternativ tillgängliga för att manipulera ett enda rör, 8 rör eller 96 rör åt gången
Strikt kvalitetskontroll
  • Varje 2D-streckkod skannas för läsbarhet
  • Varje 2D streckkod kontrolleras mot databasen för alla tidigare Thermo Scientific 2D streckkoder för att säkerställa att det inte finns några dubbletter
  • Varje rör är läckagetestat för att säkerställa rörets integritet och provsäkerhet
  • Alla rör levereras fria från DNA, RNas, DNas, endotoxiner och cytotoxiner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Skruva Top Tube
Stängningsfärg Rött
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Kapacitet (metrisk) 500μ L
Bottenform Konisk
Material Polypropen (medicinsk kvalitet)
Förpackning Slumpmässig
Well Shape V-botten
Streckkod Icke-proprietär, 12x12 datamatris med ECC200 inbyggd felkorrigering
Produktlinje Matrix
Sterilitet Sterila
Förpackningsmängd 480 rör
Förslutning ingår Ja
Stängningsmaterial Virgin Class VI Medical Grade Polypropylen med Virgin Class VI Medical Grade Silikon O-ring
Kapacitet (engelska) 16907 fl oz.
Dnase Free Ja
Lämplig för ändamålet Steril& PCR-klar