Läs mer
IKA™ MATRIX Bilaga
Handla allt IKA Produkter
Håller:
Koniska flaskor
Reaktionskärl
Rörkapacitet:
0.5 mL
1.5 mL
2.0 mL
5.0 mL
15 mL
50 mL
Antal positioner:
4
8
24
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Termoshakers känner automatiskt av vilket tillbehör som är anslutet till enheten via ett gränssnitt i låsmekanismen
- Tillbehör kan bytas snabbt och enkelt med en ergonomisk spak
- Som en del av IKAs integrerade säkerhetskoncept säkerställer fästets isolerande plastbeläggning användarsäkerheten, eftersom höga temperaturer inte överförs till ramen
- Lämplig för användning med MATRIX Orbital Delta Plus och MATRIX Delta Plus
Specifikationer
Specifikationer
| Håller | Reaktionskärl |
| Rörkapacitet | 0.5 mL |
| Produkttyp | Bilaga för reaktionskärl |
| Mått (L x B x H) | 150 x 141 x 45 mm |
| För användning med (applikation) | Blodprover, Farmaceutiska medel,/DNA/RNA-prover |
| För användning med (utrustning) | MATRIX Orbital Delta Plus, MATRIX Delta Plus |
| Antal positioner | 24 |