missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Matrix Blank - 15W40 Motor Oil with no Diesel Added, Bottled in a 100mL Wide Mouth Glass Bottle for Use with GC or IR.

Produktkod. 30321952
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 ml
Förpackningsstorlek:
100ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30321952 100 ml 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30321952 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGDSLBLK15W40100

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Frakt skick Room Temperature
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Lösningstyp Matrix Blank
Lösningsmedel eller matris Oil
Industry Type Industrial QC
Kvantitet 100 ml
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.