Läs mer
Thermo Scientific™ Matrix™ Tomma och alfanumeriska lagringsrör
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10131493
Change view
Produkttyp:
Alfanumeriskt lagringsrör
Tomt förvaringsrör
Förpackning:
10 Snap-ställ med 96 rör
10 refillhållare med 96 rör
10 spärrställ med 96 rör
Bulk, 1000 rör
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Lämplig för ändamålet:
PCR-redo
Steril& PCR-klar
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 960
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp Förpackning Sterilitet Lämplig för ändamålet unitSize
10131493 Alfanumeriskt lagringsrör 10 spärrställ med 96 rör Icke-steril PCR-redo Paket med 960
11587399 Alfanumeriskt lagringsrör 10 refillhållare med 96 rör Icke-steril PCR-redo Paket med 960
10630784 Tomt förvaringsrör Bulk, 1000 rör Icke-steril PCR-redo Paket med 1000
10111923 Alfanumeriskt lagringsrör 10 Snap-ställ med 96 rör Icke-steril PCR-redo Paket med 960
10785204 Tomt förvaringsrör 10 refillhållare med 96 rör Sterila Steril& PCR-klar Paket med 960
10583055 Tomt förvaringsrör 10 spärrställ med 96 rör Sterila Steril& PCR-klar Paket med 960
10620224 Tomt förvaringsrör Bulk, 1000 rör Icke-steril PCR-redo Paket med 1000
10622114 Alfanumeriskt lagringsrör 10 spärrställ med 96 rör Icke-steril Steril& PCR-klar Paket med 960
10775204 Tomt förvaringsrör 10 spärrställ med 96 rör Icke-steril PCR-redo Paket med 960
10661544 Tomt förvaringsrör 10 refillhållare med 96 rör Icke-steril PCR-redo Paket med 960
10496163 Alfanumeriskt lagringsrör 10 spärrställ med 96 rör Sterila Steril& PCR-klar Paket med 960
10651544 Tomt förvaringsrör 10 spärrställ med 96 rör Sterila Steril& PCR-klar Paket med 960
10775974 Tomt förvaringsrör 10 spärrställ med 96 rör Icke-steril PCR-redo Paket med 960
10581325 Alfanumeriskt lagringsrör 10 spärrställ med 96 rör Sterila Steril& PCR-klar Paket med 960
11820462 Alfanumeriskt lagringsrör 10 spärrställ med 96 rör Sterila Steril& PCR-klar Paket med 960
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Código de producto. 10131493 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 4251
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Förvara värdefulla prover där 2D-spårning inte krävs med högdensitetsblanka och alfanumeriska lagringsrör.
Lagra värdefulla prover där 2D-spårning inte krävs med hög densitet Thermo Scientific™ Matrix Blank och alfanumeriska lagringsrör, erbjuds i manuella och automationsvänliga ställ. Visuell identifiering av prover kan göras med den alfanumeriska koden på botten av varje rör, och rören är kompatibla med hela sortimentet av tätningar och förslutningsutrustning. Idealisk för att skala upp från mikroplatta eller DeepWell™ blockera provlagring.
Funktioner
Högsta kvalitet
  • Matrisförvaringsrör är tillverkade av jungfrulig polypropen av medicinsk kvalitet
  • Rören är 100 % läckagetestade för att säkerställa provets integritet och säkerhet
  • Rör är validerade att vara fria från DNAs, RNAse, endotoxiner och cellgifter
Överlägsen design för förvaringsställ
  • Till skillnad från traditionella förvaringsrör eller block, Thermo Scientific Matrix tomma och alfanumeriska förvaringsrör finns tillgängliga i våra specialdesignade, staplingsbara spärrställ med mikroplattor med 96 rör för individuellt prov, åtkomst och borttagning
  • Möjliggör flerkanalig pipettåtkomst och eliminerar risken för kontaminering med ett lock som aldrig vidrör bänkskivan när den är öppen
  • Kompatibel med automatiserad vätskehantering, eftersom locket kan lyftas robotiskt för applikationer med hög genomströmning
Tydliga beteckningar
  • Tydligt märkt med högkontrasttryck på basen av varje tub, vilket anger deras lämpliga brunnsplacering i ett ställ, för enkel identifiering
  • Förbättra den visuella identifieringen med färgade SepraSeal-kapslingsalternativ eller märkning på sidan av röret med hjälp av ID Scribe-instrumentet
Kapslingsalternativ
  • Flera tätningsalternativ tillgängliga, inklusive Thermo Scientific Matrix linje av CapMats och CapStrips för tätning av flera rör och Thermo Scientific Matrix SepraSeal och DuraSeal locksystem för individuell tubtätning, åtkomst och håltagning
  • Tillämpas med Thermo Scientific SuperSealer, tätningen är säker och konsekvent varje gång
Kompatibel med:
Locksystem, SepraSeals, Duraseals , SuperSealer, ID-skrivare
Rekommenderas för:
Individuell provtagning; Leveransprover; Lagring av DNA, föreningar eller andra prover
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Produkttyp Alfanumeriskt lagringsrör
Kapacitet (metrisk) 1.4 mL
Material Polypropen
Förpackning 10 spärrställ med 96 rör
Produktlinje Matrix
Sterilitet Icke-steril
Kapacitet (engelska) 0,0473 fl oz.
Dnase Free Ja
Lämplig för ändamålet PCR-redo
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.