Läs mer
Thermo Scientific™ Matrix™ Tomma och alfanumeriska lagringsrör
BIOPHARMA
Produktkod. 10630784
Change view
Produkttyp:
Alfanumeriskt lagringsrör
Blankt lagringsrör
Tomt förvaringsrör
Förpackning:
10 Snap-ställ med 96 rör
10 refillhållare med 96 rör
10 snap racks med 96 rör
10 spärrställ med 96 rör
Bulk, 1000 rör
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Lämplig för ändamålet:
PCR-redo
Steril& PCR-klar
Sterilt och PCR-klart
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 960
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp Förpackning Sterilitet Lämplig för ändamålet Förpackningsstorlek
10630784 Tomt förvaringsrör Bulk, 1000 rör Icke-steril PCR-redo Paket med 1000
11587399 Alfanumeriskt lagringsrör 10 refillhållare med 96 rör Icke-steril PCR-redo Paket med 960
10111923 Alfanumeriskt lagringsrör 10 Snap-ställ med 96 rör Icke-steril PCR-redo Paket med 960
10785204 Tomt förvaringsrör 10 refillhållare med 96 rör Sterila Steril& PCR-klar Paket med 960
10583055 Tomt förvaringsrör 10 spärrställ med 96 rör Sterila Steril& PCR-klar Paket med 960
10620224 Tomt förvaringsrör Bulk, 1000 rör Icke-steril PCR-redo Paket med 1000
10622114 Alfanumeriskt lagringsrör 10 spärrställ med 96 rör Icke-steril Steril& PCR-klar Paket med 960
11838433 Blankt lagringsrör 10 snap racks med 96 rör Icke-steril Sterilt och PCR-klart Paket med 960
10775204 Tomt förvaringsrör 10 spärrställ med 96 rör Icke-steril PCR-redo Paket med 960
10661544 Tomt förvaringsrör 10 refillhållare med 96 rör Icke-steril PCR-redo Paket med 960
10496163 Alfanumeriskt lagringsrör 10 spärrställ med 96 rör Sterila Steril& PCR-klar Paket med 960
10651544 Tomt förvaringsrör 10 spärrställ med 96 rör Sterila Steril& PCR-klar Paket med 960
10131493 Alfanumeriskt lagringsrör 10 spärrställ med 96 rör Icke-steril PCR-redo Paket med 960
10775974 Tomt förvaringsrör 10 spärrställ med 96 rör Icke-steril PCR-redo Paket med 960
10581325 Alfanumeriskt lagringsrör 10 spärrställ med 96 rör Sterila Steril& PCR-klar Paket med 960
11820462 Alfanumeriskt lagringsrör 10 spärrställ med 96 rör Sterila Steril& PCR-klar Paket med 960
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Produktkod. 10630784 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 4140
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Förvara värdefulla prover där 2D-spårning inte krävs med högdensitetsblanka och alfanumeriska lagringsrör.
Lagra värdefulla prover där 2D-spårning inte krävs med hög densitet Thermo Scientific™ Matrix Blank och alfanumeriska lagringsrör, erbjuds i manuella och automationsvänliga ställ. Visuell identifiering av prover kan göras med den alfanumeriska koden på botten av varje rör, och rören är kompatibla med hela sortimentet av tätningar och förslutningsutrustning. Idealisk för att skala upp från mikroplatta eller DeepWell™ blockera provlagring.
Funktioner
Högsta kvalitet
  • Matrisförvaringsrör är tillverkade av jungfrulig polypropen av medicinsk kvalitet
  • Rören är 100 % läckagetestade för att säkerställa provets integritet och säkerhet
  • Rör är validerade att vara fria från DNAs, RNAse, endotoxiner och cellgifter
Överlägsen design för förvaringsställ
  • Till skillnad från traditionella förvaringsrör eller block, Thermo Scientific Matrix tomma och alfanumeriska förvaringsrör finns tillgängliga i våra specialdesignade, staplingsbara spärrställ med mikroplattor med 96 rör för individuellt prov, åtkomst och borttagning
  • Möjliggör flerkanalig pipettåtkomst och eliminerar risken för kontaminering med ett lock som aldrig vidrör bänkskivan när den är öppen
  • Kompatibel med automatiserad vätskehantering, eftersom locket kan lyftas robotiskt för applikationer med hög genomströmning
Tydliga beteckningar
  • Tydligt märkt med högkontrasttryck på basen av varje tub, vilket anger deras lämpliga brunnsplacering i ett ställ, för enkel identifiering
  • Förbättra den visuella identifieringen med färgade SepraSeal-kapslingsalternativ eller märkning på sidan av röret med hjälp av ID Scribe-instrumentet
Kapslingsalternativ
  • Flera tätningsalternativ tillgängliga, inklusive Thermo Scientific Matrix linje av CapMats och CapStrips för tätning av flera rör och Thermo Scientific Matrix SepraSeal och DuraSeal locksystem för individuell tubtätning, åtkomst och håltagning
  • Tillämpas med Thermo Scientific SuperSealer, tätningen är säker och konsekvent varje gång
Kompatibel med:
Locksystem, SepraSeals, Duraseals , SuperSealer, ID-skrivare
Rekommenderas för:
Individuell provtagning; Leveransprover; Lagring av DNA, föreningar eller andra prover
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 1.4 mL
Material Polypropen
Förpackning Bulk, 1000 rör
Produktlinje Matris
Sterilitet Icke-steril
Kapacitet (engelska) 0,0473 fl oz.
Dnase Free Ja
Lämplig för ändamålet PCR-redo
Produkttyp Tomt förvaringsrör
Gröna funktioner ACT Ecolabel (Gold)