Läs mer
Thermo Scientific™ Matrix™ DeepWell™ Förvaringsblock
Descripción
När du skapar sammansatta bibliotek med hjälp av automatiserade vätskehanteringsinstrument, använd Thermo Scientific™ Matrix™ DeepWell™ Förvaringsblock som moderplatta. Dessa starka block är tillverkade av polypropen och är kemiskt resistenta och uppfyller alla standardspecifikationer för mikroplattor. Den unika skorstensbrunnsdesignen hos 1mL blcok minskar risken för korskontaminering mellan brunnar under pipettering, medan 2mL-blocket har bortskurna sidor för enkel hantering och placering på robotsystem.
Funktioner
- Alfanumeriska beteckningar förenklar identifieringen av brunnar
- Branschstandardfotavtryck säkerställer kompatibilitet med tätningsmaskiner, staplare och vätskehanterare
Especificaciones
Especificaciones
| Formatera | Standard |
| Beskrivning | Tillverkad av polypropen; Kemikaliebeständig |
| Array | 16 x 24 |
| Förpackning | 80 Pk., 80 Fall |
| Färg | Klart |
| Produkttyp | Deepwell Förvaringsblock |
| Material | Polypropen |
| Volym (metrisk) Tja | 240μ L |
| Antal Wells | 384 |
| Sterilitet | Sterila |
| Mostrar más |
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.