Läs mer
Thermo Scientific™ Matrix™ DeepWell™ Förvaringsblock
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10101303
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Well Shape:
Fyrkantig, konisk botten (V-brunn)
Rund
Volym (metrisk) Tja:
240μ L
1200μ L
2200μ L
Förpackningsstorlek:
Paket med 40
Paket med 80
Produktkod. 10101303
Brand: Thermo Scientific™ 421211
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd dessa DeepWell™ lagringsblock som moderplattor när man skapar sammansatta bibliotek från automatiserade vätskehanteringsinstrument.
När du skapar sammansatta bibliotek med hjälp av automatiserade vätskehanteringsinstrument, använd Thermo Scientific™ Matrix™ DeepWell™ Förvaringsblock som moderplatta. Dessa starka block är tillverkade av polypropen och är kemiskt resistenta och uppfyller alla standardspecifikationer för mikroplattor. Den unika skorstensbrunnsdesignen hos 1mL blcok minskar risken för korskontaminering mellan brunnar under pipettering, medan 2mL-blocket har bortskurna sidor för enkel hantering och placering på robotsystem.
Funktioner
  • Alfanumeriska beteckningar förenklar identifieringen av brunnar
  • Branschstandardfotavtryck säkerställer kompatibilitet med tätningsmaskiner, staplare och vätskehanterare
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Streckkod Anpassad streckkodning tillgänglig
Certifikat och efterlevnad Certifierat RNAse- och DNAse-fri. ANSI-kompatibel.
Formatera Standard
Array 8 x 12
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Förpackning 40 Pk., 40 Fall
Bindningstyp PP med låg bindning
Produktlinje Nunc
Färg Naturlig
Produkttyp Förvarings- och provplåt av polypropen
För användning med (utrustning) ALPS Värmeförseglare, Multidrop Combi , Centrifuger, Ultralåga frysar, vätskehanterare
Material Polypropen
Volym (metrisk) Tja 1200μ L
Antal Wells 96
Volym (metrisk) Fungerar 1000μ l
Sterilitet Sterila
Ytbehandling Ej behandlad
Well Shape Rund
nr per ärende 40
Antal per förpackning 40
Regulatorisk status Endast för forskning. Ej för diagnostik.