Läs mer
Thermo Scientific™ Matrix™ DeepWell™ Förvaringsblock
Beskrivning
När du skapar sammansatta bibliotek med hjälp av automatiserade vätskehanteringsinstrument, använd Thermo Scientific™ Matrix™ DeepWell™ Förvaringsblock som moderplatta. Dessa starka block är tillverkade av polypropen och är kemiskt resistenta och uppfyller alla standardspecifikationer för mikroplattor. Den unika skorstensbrunnsdesignen hos 1mL blcok minskar risken för korskontaminering mellan brunnar under pipettering, medan 2mL-blocket har bortskurna sidor för enkel hantering och placering på robotsystem.
Funktioner
- Alfanumeriska beteckningar förenklar identifieringen av brunnar
- Branschstandardfotavtryck säkerställer kompatibilitet med tätningsmaskiner, staplare och vätskehanterare
Specifikationer
Specifikationer
| Streckkod | Anpassad streckkodning tillgänglig |
| Certifikat och efterlevnad | Certifierat RNAse- och DNAse-fri. ANSI-kompatibel. |
| Formatera | Standard |
| Array | 8 x 12 |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Förpackning | 40 fall |
| Bindningstyp | PP med låg bindning |
| Produktlinje | Nunc |
| Färg | Naturlig |
| Produkttyp | Förvarings- och provplåt av polypropen |
| Visa mer |