Läs mer
Thermo Scientific™ Matrix™ DeepWell™ Förvaringsblock
Produktkod. p-4525337
Change view
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Well Shape:
Fyrkantig, konisk botten (V-brunn)
Rund
Volym (metrisk) Tja:
240μ L
1200μ L
2200μ L
Förpackningsstorlek:
Paket med 40
Paket med 80
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Sterilitet Well Shape Volym (metrisk) Tja unitSize
10131583 Icke-steril Rund 1200μ L Paket med 40
10101303 Sterila Rund 1200μ L Paket med 40
10385023 Icke-steril Rund 2200μ L Paket med 40
10462214 Sterila Rund 2200μ L Paket med 40
10611354 Icke-steril Fyrkantig, konisk botten (V-brunn) 240μ L Paket med 80
10069932 Sterila Fyrkantig, konisk botten (V-brunn) 240μ L Paket med 80
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 10131583 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 421111
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd dessa DeepWell™ lagringsblock som moderplattor när man skapar sammansatta bibliotek från automatiserade vätskehanteringsinstrument.
När du skapar sammansatta bibliotek med hjälp av automatiserade vätskehanteringsinstrument, använd Thermo Scientific™ Matrix™ DeepWell™ Förvaringsblock som moderplatta. Dessa starka block är tillverkade av polypropen och är kemiskt resistenta och uppfyller alla standardspecifikationer för mikroplattor. Den unika skorstensbrunnsdesignen hos 1mL blcok minskar risken för korskontaminering mellan brunnar under pipettering, medan 2mL-blocket har bortskurna sidor för enkel hantering och placering på robotsystem.
Funktioner
  • Alfanumeriska beteckningar förenklar identifieringen av brunnar
  • Branschstandardfotavtryck säkerställer kompatibilitet med tätningsmaskiner, staplare och vätskehanterare
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Streckkod Anpassad streckkodning tillgänglig
Certifikat och efterlevnad Certifierat RNAse- och DNAse-fri. ANSI-kompatibel.
Formatera 96 brunnar
Array 8 x 12
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Förpackning 40 Pk., 40 Fall
Bindningstyp PP med låg bindning
Produktlinje Nunc
Färg Naturlig
Produkttyp Deepwell Förvaringsblock
För användning med (utrustning) ALPS Värmeförseglare, Multidrop Combi , Centrifuger, Ultralåga frysar, vätskehanterare
Material Polypropen
Volym (metrisk) Tja 1200μ L
Antal Wells 96
Volym (metrisk) Fungerar 1000μ l
Sterilitet Icke-steril
Ytbehandling Ej behandlad
Well Shape Rund
nr per ärende 40
Antal per förpackning 40
Regulatorisk status Endast för forskning. Ej för diagnostik.