Läs mer
IKA™ MATRIX Delta Plus
GREENER_CHOICE
Produktkod. 16208681 Handla allt IKA Produkter
Change view
Visa:
TFT-skärm
Produktkod. Visa
16208681 TFT-skärm
1 options
Produktkod. 16208681 Leverantör IKA™ Leverantörsnummer 0030000717
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
MATRIX Delta Plus värmer och kyler pålitligt med variabla insatser. Oavsett om blodprover, läkemedel, DNA/RNA-prover eller ELISA analyser - reaktionsflaskor och plattor med även de minsta volymerna är tillförlitligt härdade i alla laboratorieapplikationer.
  • Stor och tydlig display med bekväm menystruktur möjliggör en intuitiv drift
  • Minskad väntetid genom snabba uppvärmnings- och nedkylningshastigheter på upp till °5,5 C/min (uppvärmning) °eller 2 C/min (kylning, vid börvärdestemperatur mellan omgivningstemperatur och 30 °C under omgivningstemperatur)
  • Fast snabbfäste för snabbt och enkelt byte av insatser/fästen samt automatisk redskapsdetektering
  • Automatisk prestanda för värme- och kylningsuppgifter genom programmerbara ramper Pressgjutet aluminiumhus säkerställer säker positionering, utmärkt stabilitet och vardaglig robusthet
Enheten är idealisk för många tillämpningar i laboratorier, såsom:
  • Temperering av prover
  • Syntes av cDNA
  • Enzymkatalyserad länkning av RNA eller DNA (ligering)
  • Skonsam upptining av provmaterial
  • Strukturell förändring av DNA, RNA och proteiner (denaturering)
  • ELISA analyser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bärande kapacitet (metrisk) 0.3 kg
Temperaturområde (metriskt) -10 °C till +110 °C
Pluggtyp EU-kontakt
Temperaturnoggrannhet 0,5 °C
Temperaturupplösning 1 °C
Temperaturenhetlighet 0,5 °C
Frekvens 50/60 Hz
Material Hölje i pressgjutet aluminium
Mått (L x B x H) 351 x 216 x 127 mm
Vikt (metrisk) 9.5 kg
Visa TFT-skärm
För användning med (utrustning) 0030001253 MATRIX Lock, 0030001244 MATRIX ThermoCover, 0030000853 MATRIX PCR 96 Fäste, 0030000857 MATRIX PCR 384 Fäste, 0030000840 5 MATRIX Fäste. 0030000829 MATRIX 1,5 mL fäste, 0030000834 MATRIX 2,0 mL fäste, 0030000859 MATRIX 5 mL fäste, 0030000844 MATRIX 12 ml tillsats, 0131 mL tillsats, 0131 mL tillsats 0030000863 MATRIX 50 ml tillbehör, 0030000848 MATRIX kryotillbehör
Fuktighetsområde 80%
Inkluderar Strömkabel USB-kabel
Plattform stil Utbytbara bilagor
Timerintervall 0 till 6000 min.