Läs mer
Thermo Scientific™ Matrix™ Elektroniska pipetttillbehör
Typ:
Pipettstativ, 6 positioner
Strömförsörjning (Storbritannien)
Uppladdningsbara batterier (NiCad)
Uppladdningsbara batterier (NiMH)
För användning med:
Matris elektronisk pipett
Matrix Elec enkelkanalspipett
Matrix elektronisk pipett
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
Beskrivning
Optimera elektroniska pipetter med Thermo Scientific™ Matrix™ Elektroniska pipetttillbehör, som inkluderar pipettställ, rörställ, nätaggregat och andra tillbehör.
Pipetter Stands:
- Single stand: free-standing metal unit holds one Matrix electronic single or multichannel pipetter
- Three-position wall rack: for Matrix electronic single or multichannel pipetter; includes mounting hardware
- Six-position revolving stand: ideal for labs using multiple pipetters; rotates freely to keep your benchtop tidy
Tube Racks:
- Take full advantage of the expandable tip system on a Matrix EXP or Equalizer pipetter
- Two different tube racks are available for simple reformatting from tubes to microplates
- Work with either 12 × 75mm or 13 × 100mm test tubes in an 8×12″ or 5×12″ format
- Microcentrifuge tube rack works with either 0.5 or 1.5mL tubes
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Batteries, NiMH Rechargeable, for Multichannel Pipetter |
| För användning med | Matris elektronisk pipett |
| Typ | Uppladdningsbara batterier (NiMH) |