Läs mer
Thermo Scientific™ Matrix™ Elektroniska pipetttillbehör
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10089882
Change view
Typ:
Pipettstativ, 6 positioner
Strömförsörjning (Storbritannien)
Uppladdningsbara batterier (NiCad)
Uppladdningsbara batterier (NiMH)
För användning med:
Matris elektronisk pipett
Matrix Elec enkelkanalspipett
Matrix elektronisk pipett
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Typ För användning med unitSize
10089882 Strömförsörjning (Storbritannien) Matrix Elec enkelkanalspipett Varje
10767124 Pipettstativ, 6 positioner Matris elektronisk pipett Varje
10773037 Uppladdningsbara batterier (NiCad) Matrix elektronisk pipett Varje
10015284 Uppladdningsbara batterier (NiMH) Matris elektronisk pipett Paket med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10089882 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 1096
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Optimera elektroniska pipetter med Thermo Scientific™ Matrix™ Elektroniska pipetttillbehör, som inkluderar pipettställ, rörställ och strömförsörjning.
Optimera elektroniska pipetter med Thermo Scientific™ Matrix™ Elektroniska pipetttillbehör, som inkluderar pipettställ, rörställ, nätaggregat och andra tillbehör.
Pipettställ:
  • Enkelstativ: fristående metallenhet rymmer en Matrix elektronisk enkel- eller flerkanalspipetter
  • Väggställ med tre lägen: för Matrix elektronisk en- eller flerkanalspipetter; inkluderar monteringsutrustning
  • Roterande stativ med sex positioner: idealisk för labb som använder flera pipetrar; roterar fritt för att hålla ordning på din bänkskiva
Rörställ:
  • Dra full nytta av det expanderbara spetssystemet på en Matrix EXP eller Equalizer pipetter
  • Två olika rörställ finns tillgängliga för enkel omformatering från rör till mikroplattor
  • Arbeta med antingen 12x 75 mm eller 13x 100 mm provrör i formatet 8 x12″ eller 5x″ 12
  • Mikrocentrifugrörställ fungerar med antingen 0,5 eller 1,5 ml rör
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Strömförsörjning, enkanalig elektronisk, 240V 50Hz (England)
För användning med Matrix Elec enkelkanalspipett
Typ Strömförsörjning (Storbritannien)
Pluggtyp UK
Elektriska krav 240V 50Hz
Spänning 240 V
Frekvens 50 Hz