Läs mer
Thermo Scientific™ Matrix™ Elektroniska pipetttillbehör
Beskrivning
Optimera elektroniska pipetter med Thermo Scientific™ Matrix™ Elektroniska pipetttillbehör, som inkluderar pipettställ, rörställ, nätaggregat och andra tillbehör.
Pipettställ:
- Enkelstativ: fristående metallenhet rymmer en Matrix elektronisk enkel- eller flerkanalspipetter
- Väggställ med tre lägen: för Matrix elektronisk en- eller flerkanalspipetter; inkluderar monteringsutrustning
- Roterande stativ med sex positioner: idealisk för labb som använder flera pipetrar; roterar fritt för att hålla ordning på din bänkskiva
Rörställ:
- Dra full nytta av det expanderbara spetssystemet på en Matrix EXP eller Equalizer pipetter
- Två olika rörställ finns tillgängliga för enkel omformatering från rör till mikroplattor
- Arbeta med antingen 12x 75 mm eller 13x 100 mm provrör i formatet 8 x12″ eller 5x″ 12
- Mikrocentrifugrörställ fungerar med antingen 0,5 eller 1,5 ml rör
Specifikationer
Specifikationer
| Batterityp | NiMH |
| Beskrivning | Batterier, NiMH uppladdningsbara |
| För användning med | Matrix elektronisk pipett |
| Typ | Uppladdningsbara batterier (NiCad) |