Läs mer
Thermo Scientific™ Matrix™ Elektroniska pipetttillbehör
Produktkod. p-4530147
Typ:
Pipettstativ, 6 positioner
Strömförsörjning (Storbritannien)
Uppladdningsbara batterier (NiCad)
Uppladdningsbara batterier (NiMH)
För användning med:
Matris elektronisk pipett
Matrix Elec enkelkanalspipett
Matrix elektronisk pipett
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
Produktkod. 10767124
Brand: Thermo Scientific™ 1066
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Optimera elektroniska pipetter med Thermo Scientific™ Matrix™ Elektroniska pipetttillbehör, som inkluderar pipettställ, rörställ och strömförsörjning.
Optimera elektroniska pipetter med Thermo Scientific™ Matrix™ Elektroniska pipetttillbehör, som inkluderar pipettställ, rörställ, nätaggregat och andra tillbehör.
Pipetter Stands:
  • Single stand: free-standing metal unit holds one Matrix electronic single or multichannel pipetter
  • Three-position wall rack: for Matrix electronic single or multichannel pipetter; includes mounting hardware
  • Six-position revolving stand: ideal for labs using multiple pipetters; rotates freely to keep your benchtop tidy
Tube Racks:
  • Take full advantage of the expandable tip system on a Matrix EXP or Equalizer pipetter
  • Two different tube racks are available for simple reformatting from tubes to microplates
  • Work with either 12 × 75mm or 13 × 100mm test tubes in an 8×12″ or 5×12″ format
  • Microcentrifuge tube rack works with either 0.5 or 1.5mL tubes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Pipetter Stand, 6-position, Revolving Carousel
För användning med Matris elektronisk pipett
Typ Pipettstativ, 6 positioner