Läs mer
MP Biomedicals™ Matrix - Grön (Bulk Matrix från FastRNA Grön)
Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
Beskrivning
- 1,4 mm keramiska kulor
- Klar för CE IVD-märkning av kliniska applikationer
- Endast för forskning
Specifikationer
Specifikationer
| Typ av pärla | Zirkoniumoxidbelagda pärlor |
| Färg | Benvit |
| Diameter (engelska) | 0,06 tum. |
| Diameter (metrisk) | 1.4 mm |
| För användning med (utrustning) | FastPrep™ instrument eller valfri pärlvisp. |
| Förpackningstyp | Bulkförpackad |
| Produkttyp | Keramiska sfärer |
| Kvantitet | 1 kg |