Läs mer
Matrix Modifier for AAS, Ammonium nitrate 50 g/L in water, Honeywell Fluka™
Handla allt Honeywell Fluka ProdukterBeskrivning
Honeywell Fluka™ analytical standards offer a growing range of high quality inorganic and organic reference materials for the European market produced according to ISO 9001. The products are suitable for a wide range of industries and applications and come complete with a detailed Certificate of Analysis (CoA) in every delivery, and are eligible for free expert technical support ensuring you have the information you need to quickly start your analysis and pass an audit.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Matrix Modifier for AAS |
| Densitet | 1.01 g/cm3 |
| Kvantitet | 50 ml |
| Kvalitet | Standards and Modifiers for AAS |
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.