Läs mer
IKA™ MATRIX Orbital
GREENER_CHOICE
Produktkod. 16298671 Handla allt IKA Produkter
Change view
Hastighetsintervall:
0 till 3000 rpm
Produktkod. Hastighetsintervall
16298671 0 till 3000 rpm
1 options
MATRIX, Orbital, T10, AC10
Produktkod. 16298671 Leverantör IKA™ Leverantörsnummer 0030000627
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    22405.01 SEK
    21488.03 SEK / Paket med 1
    Save 916.98 SEK
    4% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
MATRIX, Orbital, T10, AC10
IKA MATRIX Orbital blandar och är lämplig för variabla skär. Oavsett om dess blodprover, läkemedel, DNA/RNA-prover eller ELISA analyser– prover med även de minsta volymerna blandas tillförlitligt och fullständigt i alla laboratorieapplikationer.
  • Stor och tydlig display med bekväm menystruktur möjliggör intuitiv användning
  • Hastigheter på upp till 3 000 rpm och shakerdiameter på 3 mm säkerställer att vätskan blandas snabbt och effektivt
  • Två olika hastighetslägen för optimal blandning
  • Hastighetsjustering efter skär, infästning och fyllnadsvolym
  • Pressgjutet aluminiumhölje säkerställer säker positionering, utmärkt stabilitet och vardaglig robusthet
  • Ingen korskontaminering och ett optimalt blandningsresultat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bana 3 mm
Bärande kapacitet (metrisk) 0.3 kg
Hastighetskontroll noggrannhet 15 rpm steg
Hastighetsintervall 0 till 3000 rpm
Pluggtyp EU-kontakt
Frekvens 50/60 Hz
Material Hölje i pressgjutet aluminium
Vikt (metrisk) 7.2 kg
Visa TFT
Fuktighetsområde 80%
Inkluderar Strömkabel USB-kabel
Plattform stil Fast fäste
Timerintervall 0 till 6000 min.