Läs mer
IKA™ MATRIX Orbital Delta F0.5
GREENER_CHOICE
Produktkod. 16228681 Handla allt IKA Produkter
Change view
Bana:
3 mm
Produktkod. Bana
16228681 3 mm
1 options
Produktkod. 16228681 Leverantör IKA™ Leverantörsnummer 0030000747
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
IKA MATRIX Orbital Delta F0.5 blandar och värms med en fast insats för 24 x 0,5 ml rör. Oavsett om dess blodprover, läkemedel, DNA/RNA-prover eller ELISA analyser– prover med även de minsta volymerna blandas tillförlitligt och fullständigt i alla laboratorieapplikationer.
  • Stor och tydlig display med bekväm menystruktur möjliggör intuitiv användning
  • Hastigheter på upp till 2 000 rpm och shakerdiameter på 3 mm säkerställer att vätskan blandas snabbt och effektivt
  • Två olika hastighetslägen för skonsam uppvärmning av proverna
  • Programmerbara ramper möjliggör automatisk utförande av blandnings- och uppvärmningsuppgifter
  • Smart hastighetsjustering efter skär, fäste och fyllnadsvolym
  • Pressgjutet aluminiumhölje säkerställer säker positionering, utmärkt stabilitet och vardaglig robusthet.
  • Ingen korskontaminering och ett optimalt blandningsresultat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bana 3 mm
Bärande kapacitet (metrisk) 0.3 kg
Hastighetskontroll noggrannhet 11 rpm steg
Hastighetsintervall 0 till 2000 rpm
Temperaturområde (metriskt) Ambient +4° till 100 °C
Håller 24 x 38 ml rör
Rörkapacitet 0.5 mL
Pluggtyp EU-kontakt
Temperaturnoggrannhet 0,5 °C
Temperaturupplösning 1 °C
Temperaturenhetlighet 0,5 (vid 20°°C till 45°°C); 1,5 °C
Frekvens 50/60 Hz
Material Hölje i pressgjutet aluminium
Mått (L x B x H) 351 x 216 x 149 mm
Vikt (metrisk) 9.2 kg
Visa TFT
Fuktighetsområde 80%
Inkluderar Strömkabel USB-kabel
Antal positioner 24
Plattform stil Fast fäste
Timerintervall 0 till 6000 min.