Läs mer
IKA™ MATRIX Orbital Delta F2.0
Produktkod. 16258681 Handla allt IKA Produkter
Change view
Hastighetsintervall:
0 till 1500 rpm
Produktkod. Hastighetsintervall
16258681 0 till 1500 rpm
1 options
Produktkod. 16258681 Leverantör IKA™ Leverantörsnummer 0030000753
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
IKA MATRIX Orbital Delta F2.0 blandar och värms med en fast insats för 24 x 2,0 ml rör. Oavsett om dess blodprover, läkemedel, DNA/RNA-prover eller ELISA analyser– prover med även de minsta volymerna blandas tillförlitligt och fullständigt i alla laboratorieapplikationer.
  • Stor och tydlig display med bekväm menystruktur möjliggör intuitiv användning
  • Hastigheter på upp till 1 500 rpm och shakerdiameter på 3 mm säkerställer att vätskan blandas snabbt och effektivt
  • Två olika hastighetslägen för skonsam uppvärmning av proverna
  • Programmerbara ramper möjliggör automatisk utförande av blandnings- och uppvärmningsuppgifter
  • Smart hastighetsjustering efter skär, fäste och fyllnadsvolym
  • Pressgjutet aluminiumhölje säkerställer säker positionering, utmärkt stabilitet och vardaglig robusthet• Ingen korskontaminering och ett optimalt blandningsresultat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bana 3 mm
Bärande kapacitet (metrisk) 0.3 kg
Hastighetskontroll noggrannhet 14 rpm steg
Hastighetsintervall 0 till 1500 rpm
Temperaturområde (metriskt) Ambient +4° till 100 °C
Håller Rör
Pluggtyp EU-kontakt
Temperaturnoggrannhet 0,5 °C
Temperaturenhetlighet 0,5 (vid 20°°C till 45°°C); 1,5 °C
Frekvens 50/60 Hz
Material Hölje i pressgjutet aluminium
Vikt (metrisk) 9.2 kg
Visa TFT
Fuktighetsområde 80%
Inkluderar Strömkabel USB-kabel
Antal positioner 24
Plattform stil Fast fäste
Timerintervall 0 till 6000 min.