Läs mer
IKA™ MATRIX Orbital Delta Plus
GREENER_CHOICE
Produktkod. 16218681 Handla allt IKA Produkter
Change view
Bana:
3 mm
Produktkod. Bana
16218681 3 mm
1 options
Produktkod. 16218681 Leverantör IKA™ Leverantörsnummer 0030000731
Spara upp till 60 % på produkter för kontraktstestning
Använd kampanjkoden 28025
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Den mångsidiga MATRIX Orbital Delta plus blandar, värmer och kyler på ett tillförlitligt sätt med variabla insatser. Oavsett om blodprover, farmaceutiska medel, DNA/RNA-prover eller ELISA-analyser - reaktionsvialer och plattor med även de minsta volymerna blandas och tempereras på ett tillförlitligt sätt i alla laboratorietillämpningar.
  • Stor och tydlig display med bekväm menystruktur möjliggör en intuitiv drift
  • Fast snabbfäste för snabbt och enkelt byte av insatser/fästen samt automatisk redskapsdetektering
  • Snabb och effektiv blandning av vätskor med upp till 3 000 rpm och skakardiameter på 3 mm
  • Minskad väntetid genom snabba uppvärmnings- och nedkylningshastigheter på upp till 6°C/min (uppvärmning) eller 2,5°C/min vid börtemperatur över omgivningstemperaturen (kylning, 0,5°C/min vid börtemperatur mellan omgivningstemperatur och 15 grader)°C under omgivningstemperatur)
  • Två olika hastighetslägen för provspecifik temperaturkontroll
  • Automatisk prestanda för blandnings-, värme- och kyluppgifter genom programmerbara ramper
  • Brett utbud av insatser för reaktionskärl och plattor
  • Intelligent hastighetsanpassning till insticks-, fäst- och fyllningsvolym
  • Pressgjutet aluminiumhölje säkerställer säker positionering, utmärkt stabilitet och vardaglig robusthet
  • Ingen korskontaminering och ett optimalt blandningsresultat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bana 3 mm
Bärande kapacitet (metrisk) 0.3 kg
Hastighetskontroll noggrannhet 10 rpm steg
Hastighetsintervall 0 till 3000 rpm
Temperaturområde (metriskt) 1 °C till 100 °C
Pluggtyp EU-kontakt
Temperaturnoggrannhet 0,5 °C
Temperaturupplösning 1 °C
Temperaturenhetlighet 0,5 °C
Frekvens 50/60 Hz
Material Hölje i pressgjutet aluminium
Mått (L x B x H) 351 x 216 x 127 mm
Vikt (metrisk) 9.5 kg
Visa TFT
För användning med (utrustning) 0030001253 MATRIX Lock, 0030001244 MATRIX ThermoCover, 0030000853 MATRIX PCR 96 Fäste, 0030000857 MATRIX PCR 384 Fäste, 0030000840 5 MATRIX Fäste. 0030000829 MATRIX 1,5 mL fäste, 0030000834 MATRIX 2,0 mL fäste, 0030000859 MATRIX 5 mL fäste, 0030000844 MATRIX 12 ml tillsats, 0131 mL tillsats, 0131 mL tillsats 0030000863 MATRIX 50 ml tillbehör, 0030000848 MATRIX kryotillbehör
Fuktighetsområde 80%
Inkluderar Strömkabel USB-kabel
Plattform stil Utbytbara bilagor
Timerintervall 0 till 6000 min.