Läs mer
IKA™ MATRIX PCR Bilaga
Produktkod. p-7214661 Handla allt IKA Produkter
Håller:
Reaktionskärl
Produktkod. 16258691
Brand: IKA™ 0030000853
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Den idealiska redskapsdesignen säkerställer en optimal temperaturöverföring och garanterar därmed giltiga resultat.
Termoskakarna MATRIX Orbital Delta plus och MATRIX Delta plus känner automatiskt igen vilket tillbehör som är anslutet till enheten via ett gränssnitt i låsmekanismen. Fästet kan bytas snabbt och enkelt med en ergonomisk spak. Passar till: MATRIX Orbital Delta plus MATRIX Delta plus
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Håller Reaktionskärl
Rörkapacitet 0.2 mL
Produkttyp Fäste för PCR-reaktionskärl/96-Well-PCR-platta
Mått (L x B x H) 150 x 141 x 42 mm
För användning med (applikation) Prover med även den minsta volymen, såsom blodprover, läkemedel, ELISA analyser/DNA/RNA-prover
För användning med (utrustning) MATRIX Orbital Delta Plus, MATRIX Delta Plus
Antal positioner 96