Läs mer
Thermo Scientific™ Matrix™ Reagensreservoarer
Beskrivning
Passar en mängd olika applikationer med unikt designade, innovativa Thermo Scientific™ Matrixreagensreservoarer. Dessa sterila behållare erbjuder en extra bred bas för att lägga till styvhet och stabilitet, vilket hjälper till att undvika spill. Den delade 25 ml behållaren tillåter pipettering av två olika reagenser med upp till åtta kanaler på ena sidan och upp till fyra på den andra; maximera återhämtningen om endast en enda kanal och en liten mängd reagens används.
Funktioner
- Tråg i ett tråg maximerar mängden vätska som är tillgänglig för pipettspetsarna när små mängder reagens används
- Hällpipar på alla fyra hörnen minskar spill när reagens hälls ut ur behållaren
- Gradering på innervägg möjliggör snabb mätning av kvarvarande vätska
- Sterila behållare är förpackade i snap-and-rear påsar, bibehåller steriliteten samtidigt som de är lätta att öppna
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Vitt |
| Kapacitet (metrisk) | 100 mL |
| Material | Polystyren |
| Sterilitet | Sterila |
| Typ | Reagensreservoar |
| Förpackning | 50 Individuellt förpackade |