Läs mer
Thermo Scientific™ Matrix™ Reagensreservoarer
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10495973
Kapacitet (metrisk):
25 mL
75 mL
100 mL
Material:
Polypropen
Polystyren
Förpackning:
10 påsar med 10 st
10 st/påse
50 Individuellt förpackade
Typ:
Reagensbehållare med avdelare
Reagensreservoar
Reservoarlock
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 100
Paket med 50
Produktkod. 10495973
Brand: Thermo Scientific™ 8076
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Passar en mängd olika applikationer med dessa unikt designade, innovativa reagensreservoarer.
Passar en mängd olika applikationer med unikt designade, innovativa Thermo Scientific™ Matrixreagensreservoarer. Dessa sterila behållare erbjuder en extra bred bas för att lägga till styvhet och stabilitet, vilket hjälper till att undvika spill. Den delade 25 ml behållaren tillåter pipettering av två olika reagenser med upp till åtta kanaler på ena sidan och upp till fyra på den andra; maximera återhämtningen om endast en enda kanal och en liten mängd reagens används.
  • Tråg i ett tråg maximerar mängden vätska som är tillgänglig för pipettspetsarna när små mängder reagens används
  • Hällpipar på alla fyra hörnen minskar spill när reagens hälls ut ur behållaren
  • Gradering på innervägg möjliggör snabb mätning av kvarvarande vätska
  • Sterila behållare är förpackade i snäpp- och rivpåsar, vilket bibehåller steriliteten samtidigt som de är lätta att öppna
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Vitt
Kapacitet (metrisk) 75 mL
Material Polypropen
Sterilitet Icke-steril
Typ Reservoarlock
nr per ärende 10
Antal per förpackning 10
Förpackning 10 st/påse