Läs mer
Thermo Scientific™ Matrix™ Reagensreservoarer
Produktkod. 10756354
Change view
Kapacitet (metrisk):
25 mL
75 mL
100 mL
Material:
Polypropen
Polystyren
Förpackning:
10 påsar med 10 st
10 st/påse
50 Individuellt förpackade
Typ:
Reagensbehållare med avdelare
Reagensreservoar
Reservoarlock
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 100
Paket med 50
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Material Förpackning Typ Förpackningsstorlek
10756354 25 mL Polystyren 10 påsar med 10 st Reagensreservoar Paket med 100
10795393 75 mL Polypropen - Reagensreservoar Paket med 10
10495973 75 mL Polypropen 10 st/påse Reservoarlock Paket med 10
10141873 100 mL Polystyren 10 påsar med 10 st Reagensreservoar -
10375023 100 mL Polystyren 50 Individuellt förpackade Reagensreservoar Paket med 50
10080263 25 mL Polystyren 50 Individuellt förpackade Reagensreservoar Paket med 50
10225743 25 mL Polystyren 10 påsar med 10 st Reagensbehållare med avdelare Paket med 100
10435963 25 mL Polystyren 50 Individuellt förpackade Reagensbehållare med avdelare Paket med 50
11601950 25 mL Polystyren 50 Individuellt förpackade Reagensbehållare med avdelare Paket med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 10756354 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 809311
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Passar en mängd olika applikationer med dessa unikt designade, innovativa reagensreservoarer.
Passar en mängd olika applikationer med unikt designade, innovativa Thermo Scientific™ Matrixreagensreservoarer. Dessa sterila behållare erbjuder en extra bred bas för att lägga till styvhet och stabilitet, vilket hjälper till att undvika spill. Den delade 25 ml behållaren tillåter pipettering av två olika reagenser med upp till åtta kanaler på ena sidan och upp till fyra på den andra; maximera återhämtningen om endast en enda kanal och en liten mängd reagens används.
  • Tråg i ett tråg maximerar mängden vätska som är tillgänglig för pipettspetsarna när små mängder reagens används
  • Hällpipar på alla fyra hörnen minskar spill när reagens hälls ut ur behållaren
  • Gradering på innervägg möjliggör snabb mätning av kvarvarande vätska
  • Sterila behållare är förpackade i snäpp- och rivpåsar, vilket bibehåller steriliteten samtidigt som de är lätta att öppna
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 25 mL
Material Polystyren
Sterilitet Sterila
Typ Reagensreservoar
Förpackning 10 påsar med 10 st