Läs mer
Thermo Scientific™ Matrix™ Reagensreservoarer
Produktkod. p-4525611
Change view
Kapacitet (metrisk):
25 mL
75 mL
100 mL
Material:
Polypropen
Polystyren
Typ:
Reagensbehållare med avdelare
Reagensreservoar
Reservoarlock
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 100
Paket med 50
Förpackning:
10 påsar med 10 st
10 st/påse
50 Individuellt förpackade
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Material Typ Förpackningsstorlek Förpackning
10795393 75 mL Polypropen Reagensreservoar Paket med 10 -
10495973 75 mL Polypropen Reservoarlock Paket med 10 10 st/påse
10141873 100 mL Polystyren Reagensreservoar - 10 påsar med 10 st
10375023 100 mL Polystyren Reagensreservoar Paket med 50 50 Individuellt förpackade
10756354 25 mL Polystyren Reagensreservoar Paket med 100 10 påsar med 10 st
10080263 25 mL Polystyren Reagensreservoar Paket med 50 50 Individuellt förpackade
10225743 25 mL Polystyren Reagensbehållare med avdelare Paket med 100 10 påsar med 10 st
10435963 25 mL Polystyren Reagensbehållare med avdelare Paket med 50 50 Individuellt förpackade
11601950 25 mL Polystyren Reagensbehållare med avdelare Paket med 50 50 Individuellt förpackade
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 10795393 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 8075
Passar en mängd olika applikationer med dessa unikt designade, innovativa reagensreservoarer.
Passar en mängd olika applikationer med unikt designade, innovativa Thermo Scientific™ Matrixreagensreservoarer. Dessa sterila behållare erbjuder en extra bred bas för att lägga till styvhet och stabilitet, vilket hjälper till att undvika spill. Den delade 25 ml behållaren tillåter pipettering av två olika reagenser med upp till åtta kanaler på ena sidan och upp till fyra på den andra; maximera återhämtningen om endast en enda kanal och en liten mängd reagens används.
  • Tråg i ett tråg maximerar mängden vätska som är tillgänglig för pipettspetsarna när små mängder reagens används
  • Hällpipar på alla fyra hörnen minskar spill när reagens hälls ut ur behållaren
  • Gradering på innervägg möjliggör snabb mätning av kvarvarande vätska
  • Sterila behållare är förpackade i snäpp- och rivpåsar, vilket bibehåller steriliteten samtidigt som de är lätta att öppna
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Vitt
Kapacitet (metrisk) 75 mL
Material Polypropen
Sterilitet Icke-steril
Typ Reagensreservoar
nr per ärende 10