Läs mer
Thermo Scientific™ Matrix™ 1,0 ml ScrewTop-rör
Beskrivning
Förvara prover säkert vid låga temperaturer, inklusive flytande kväve i ångfas med Thermo Scientific™ Matrix™ 1,0 ml ScrewTop-rör. Dessa rör är gjutna av hartser av medicinsk kvalitet och har en permanent 2D-streckkod med hög kontrast. Används i kombination med Thermo Scientific™ VisionMate™ 2D streckkodsläsare, manuell och automatiserad kapslingsutrustning och märkningsalternativ, 2D ScrewTop Tubes uppfyller en rad manuella och automatiserade långtidsförvaringsbehov.
Funktioner
Pålitligt provskydd
- Rören är konstruerade av ny klass VI polypropen av medicinsk kvalitet
- Skruvlock har en mjuk silikonpackning som anpassar sig till matchande ytor för att säkerställa provkonservering
- Ställen är gjorda av robust akrylnitril-butadienstyren (ABS) för att skydda rören vid oavsiktlig tapning
- Skruvrör är kompatibla med förvaring ner till -196 °C
Säker spårning
- Permanent, unik 2D-streckkod är laseretsad på botten av varje rör
- 2D streckkod låter dig skanna och avkoda tuber på en gång utan att ta bort dem från racket, och gör att data kan associeras med varje tub
- Kompatibel med vårt utbud av VisionMate läsare
Överlägsen lagringsformat
- Spärrställ i ANSI-format maximerar lagringsutrymmet och är kompatibla med flerkanaliga manuella pipetter eller automatiserad vätskehanteringsutrustning
- Flera kapslings-/avlockningsalternativ tillgängliga för att manipulera ett enda rör, 8 rör eller 96 rör åt gången
Strikt kvalitetskontroll
- Varje 2D-streckkod skannas för läsbarhet
- Varje 2D streckkod kontrolleras mot databasen för alla tidigare Thermo Scientific 2D streckkoder för att säkerställa att det inte finns några dubbletter
- Varje rör är läckagetestat för att säkerställa rörets integritet och provsäkerhet
- Alla rör levereras fria från DNA, RNas, DNas, endotoxiner och cytotoxiner
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Klart |
| Stängningsfärg | Ingår ej |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Kapacitet (metrisk) | 1.0 mL |
| Bottenform | Konisk |
| Material | Polypropen (medicinsk kvalitet) |
| Förpackning | 5 spärrställ med 96 rör |
| Streckkod | Icke-proprietär, 12x12 datamatris med ECC200 inbyggd felkorrigering |
| Produktlinje | Matris |
| Sterilitet | Sterila |
| Visa mer |